Learn More
ORP Test Solution, 200 to 275 mV, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 200 to 275mV |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Brown/Orange |
Odeur | Odorless |
pH | 4 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquid with Precipitate |