Learn More
Acide orotique, 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10795262 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
10g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10795262
Brand: Thermo Scientific Acros 352880100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 65-86-1 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65-86-1
Formule moléculaire C5H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.1
Clé InChI PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
CID PubChem 967
ChEBI CHEBI:16742
Nom IUPAC 2,4-acide dioxo-1H-pyrimidine-6-carboxylique
SMILES C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Orotic acid
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C4N2H3(O)2COOH
Quantité 10 g
Beilstein 25,253
Merck Index 15,6972
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Orotic acid, anhydrous, 98%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.