Learn More
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
340.00€ - 448.00€
Spécification
Antigène | Ornithine Decarboxylase |
---|---|
Clone | SR1904 |
Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18641994
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-100ul |
100 μg |
448.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18694524
|
Novus Biologicals
NBP3-22078-50ul |
50 μg |
340.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ornithine Decarboxylase Monoclonal antibody specifically detects Ornithine Decarboxylase in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpécification
Ornithine Decarboxylase | |
Western Blot 1:500-1:2000 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
ODCEC 4.1.1.17, ornithine decarboxylase, ornithine decarboxylase 1 | |
A synthesized peptide derived from human Ornithine Decarboxylase (Uniprot #: P11926) | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
SR1904 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cell Cycle and Replication | |
PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol | |
4953 | |
IgG | |
Affinity purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ornithine Decarboxylase Antibody (SR1904), Novus Biologicals™