Learn More
Thermo Scientific™ pH-mètre de paillasse Orion™ Versa Star Pro™
Bénéficiez de performances exceptionnelles et d’une flexibilité optimale grâce à notre pH-mètre de paillasse pour les mesures de pH, mV, rH et de température sur un écran couleur personnalisable.
Marque: Thermo Scientific™ VSTAR13
1293.44 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Description
Obtenez une grande précision, des performances exceptionnelles et une flexibilité époustouflante avec l’appareil de mesure de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™, doté d’un module pH. Réalisez vos applications les plus exigeantes pour le pH, les valeurs mV, ORP et la température. Visualisez facilement les mesures sur l’écran aux couleurs exceptionnelles et personnalisez les canaux de quatre mètres avec des modules interchangeables. Réalisez jusqu’à six points d’étalonnage du pH, mémorisez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur. Utilisez le support d’électrodes inclus pour placer facilement les capteurs dans les échantillons.
Les instruments de mesure de paillasse Thermo Scientific Orion Versa Star Pro sont conçus pour relever les défis d’applications les plus difficiles en toute simplicité. Grâce à des fonctionnalités et fonctions complètes, vous pouvez configurer votre système de mesure de manière optimale afin de répondre aux besoins en constante évolution. Les instruments de mesure de paillasse Orion Versa Star Pro offrent des modules de mesure interchangeables qui permettent à plusieurs utilisateurs de personnaliser quatre canaux distincts afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Visualisez facilement les mesures sur un superbe écran couleur doté de tailles de texte réglables. Ne laissez plus de place au hasard dans l’étalonnage et la configuration de votre instrument de mesure grâce aux instructions à l’écran disponibles dans une grande variété de langues locales. Profitez d’une saisie de données rapide et simple à l’aide du clavier numérique.
- L’indicateur de stabilité des mesures à l’écran vous indique exactement le moment où vos mesures sont prêtes
- Les modes de mesure sélectionnables comprennent Auto-Read (Lecture automatique) pour maintenir une lecture stable, Continuous (Continu) pour indiquer l’évolution des résultats, Timed (Temporisé) pour enregistrer les données à des intervalles spécifiques et Single Shot (Prise unique) pour effectuer une mesure après un temps d’attente spécifique
- Des alarmes sonores vous informent automatiquement lorsqu’une valeur de compensation, une valeur de limite haute/basse et un intervalle de temps d’étalonnage sont atteints
- Accédez à, mettez à jour et modifiez facilement vos paramètres de mesure préférés à l’aide de 10 méthodes par canal
- Mélangez uniformément des solutions en utilisant jusqu’à deux sondes d’agitateur contrôlées par l’instrument de mesure, faciles à positionner et rinçables rapidement entre les échantillons
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’électrode, l’ID de l’échantillon et l’ID du compte en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 30 étalonnages par paramètre les plus récents avec un graphique consultable des étalonnages du pH et ISE multipoints
- Garantissez l’intégrité des mesures en visualisant le journal d’étalonnage actif tout en effectuant des mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument conserve les données et les paramètres, même en cas de coupure de courant
- L’instrument de mesure facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Comprend le module de mesure du pH Orion Versa Star :
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 6 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST, DIN ou définis par l’utilisateur avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Personnalisez les mesures pour afficher l’historique d’étalonnage et l’état des électrodes de pH ou simplifiez-les pour afficher une très grande mesure du pH
Fonction d’accès au système
Les instruments de mesure Orion Versa Star Pro offrent une fonction d’accès au système conçue pour garantir l’intégrité des données en empêchant tout accès non désiré aux diverses fonctions de l’instrument, y compris le réglage de la date et de l’heure, le journal des données et le journal des étalonnages. La fonction d’accès au système peut facilement être activée ou désactivée alors que les besoins de votre laboratoire changent, pour une flexibilité optimale en cours de fonctionnement et une grande facilité d’utilisation. Lorsque la fonction d’accès au système est activée, elle permet d’affecter un administrateur système et jusqu’à 10 comptes utilisateur avec un accès personnalisable aux paramètres de l’instrument, aux paramètres de mesure, aux étalonnages et aux journaux. Utilisez la protection par mot de passe pour sécuriser certaines fonctions de l’appareil de mesure, tout en en laissant d’autres accessibles à tous les utilisateurs. La fonction d’accès au système vous permet de personnaliser l’accès à l’instrument de mesure pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de communication des données spécifiques.
Spécification
Kit pour échantillons difficiles avec instrument de mesure pH / mV de paillasse Orion Versa Star Pro | |
±0,1°C | |
±0,002 | |
USB, RS-232 | |
pH avec option d’édition de l’étalonnage, mV relatifs, ORP et température | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0mV | |
1 à 6 | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD, graphique couleur avec options personnalisables par l’utilisateur | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Automatique avec modes de mesure lecture automatique, chronométré et ponctuel ; manuel | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), mini-DIN 8 broches (sonde de température ATC), deux entrées d’agitateur (sonde d’agitation) | |
IP 54 | |
28 × 24 × 10 cm (11 × 9.5 × 3.9 in), ajouter ≤ 2 cm (0.8 in) de longueur et de hauteur pour les modules | |
2.5 lb, ajouter 0.5 lb pour chaque module | |
10 par canal | |
Adaptateur secteur universel (inclus) | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand, chinois, portugais et coréen | |
5 à 85% sans condensation | |
Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
5 à 45°C (température ambiante) |
Instrument de mesure Versa Star Pro, module pH VSTAR-PH, électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow à corps en verre, sonde de température ATC en acier inox 927007MD Orion, sonde d’agitation 096019 Orion Star, kit de tampon pH et de solution 810199 ROSS, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure | |
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
pH, mV, mV relatif ou ORP avec température, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
-2 à 20 | |
± 2000 | |
0.1 mV | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui | |
2000 avec horodatage | |
Alarme de point de consigne, alarme de limite haute / basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. STARA-PWR) | |
1.2 kg, ajouter 0.2 kg pour chaque module | |
Numérique avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction | |
Entrée CC : 9 VCC, 1 A | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation | |
±2000.0 mV | |
pH 7.000 (réglable) | |
41° à 113°F (température ambiante) | |
4, personnalisables avec des modules |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Promotion exclusive sur les équipements et les instruments
Profitez de notre offre à durée limitée sur des équipements et des instruments de qualité supérieure pour améliorer vos capacités de recherche et de laboratoire.Code promotionnel: 24069Expire: 2025-06-30