Learn More
Thermo Scientific™ Manchon de stockage et base Orion™
Protégez les électrodes grâce au manchon de stockage d’électrodes avec base Thermo Scientific™ Orion™ pour éviter qu’elles ne se brisent lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Marque: Thermo Scientific™ 810017
44.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez les électrodes grâce au manchon de stockage d’électrodes avec base Thermo Scientific™ Orion™ pour éviter qu’elles ne se brisent lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Le manchon de stockage avec base Thermo Scientific Orion s’utilisent avec les électrodes de pH d’une longueur inférieure ou égale à 120 mm et d’un diamètre de 12 mm. Le manchon protège l’électrode contre le bris lorsque celle-ci n’est pas utilisée et, grâce à sa base amovible lestée, il ne se renverse pas. Pour encore plus de commodité, le bulbe de pH reste conditionné lors de son stockage de sorte qu’il est prêt à l’emploi lorsqu’il est retiré du manchon.
Spécification
Manchon de stockage et base Orion | |
Électrode pH | |
Manchon de stockage, base |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
8Minutes
46Secondes
13