Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur et kits ions Orion Star T930
Bénéficiez de l’intégration de notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir un titrateur de redox automatisé, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
4351.65€ - 4502.40€
Spécification
Fonctions relatives à la burette | Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les |
---|---|
Fonctions disponibles | Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe |
Précision (ions spécifiques) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant |
Précision (mV) | ±0,2 mV |
Précision (température) | ±0,2°C |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15892097
![]() |
Thermo Scientific™
START9300 |
Titrateur d’ions sans électrode Orion Star T930 | Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38 et tube de séchage, câble d’ordinateur, documentation sur clé USB, alimentation 110-240 V |
4351.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15802107
![]() |
Thermo Scientific™
START9301 |
Kit de titration d’ions et de sel Orion Star T930 | Électrode à barre d’argent 9780SC, câble d’électrode 91CNBC, burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessiccant, câble d’ordinateur, documentation sur clé USB, alimentation 110-240 V |
4502.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez le titrateur d’ions Orion Star T930 pour réaliser des titrations d’ions dédiées, comprenant le sel dans les aliments, le chlorure dans l’eau potable et les eaux usées, l’ammoniac et l’azote total Kjeldahl (TKN) des eaux usées, des surfactants dans les produits de consommation et la dureté totale de l’eau. Les techniques de titration comprennent les titrations au point d’équivalence, les titrations de mV au point final prédéfinies ainsi qu’une méthode des ajouts dosés (MKA). À l’aide de la méthode MKA, le titrateur effectue un calibrage automatisé et calcule la concentration de l’échantillon en ajoutant des aliquotes de l’étalon à l’échantillon, en éliminant la nécessité d’un calibrage séparé et en minimisant les effets de matrice.
- Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
- Un paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
- Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
- Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
- Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
- Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
- Alliez l’option du titrateur et l’une de nos électrodes sélectives d’ions Orion de qualité supérieure, ou sélectionnez l’un de nos titrateurs et kits d’électrodes préconfigurés en profitant d’une offre groupée
Spécification
Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
±0,2°C | |
Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance | |
Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration | |
Concentration ionique (ISE) et température | |
CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010 | |
1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR | |
100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
Titrateur d’ions | |
BNC (électrode sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température), entrée d’agitateur (sonde d’agitation) | |
Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol | |
La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres | |
Orion Star T930 | |
0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation | |
Électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitateur | |
-2000,0 à +2000,0 mV | |
Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette) | |
0,1 mV | |
Augmentation automatique, manuelle ou désactivée | |
41 à 104°F | |
Étalonnage de 1 point de décalage en option | |
Manuel ou automatique | |
Titration standard ou ajout manuel de la concentration | |
Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration | |
Titration directe ou de retour | |
Garantie 1 an (remplacement) | |
100/240 V, 50/60 Hz |
Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
±0,2 mV | |
Addition connue multiple (MKA) ; étalonnage et calcul automatisés de la concentration de l’échantillon en ajoutant des aliquotes de l’étalon à l’échantillon à l’aide de la burette | |
Oui, réglable | |
10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml | |
1 à 5 points | |
1 | |
Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format | |
Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480 | |
1 à 2 | |
IP 51 | |
Plastique ABS | |
Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB | |
3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique | |
1 à 3 | |
0,0001 à 19990 | |
5 à 85 %, sans condensation | |
0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur) | |
0,1°C | |
5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min) | |
5 à 40°C | |
-5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F | |
Oui, avec la batterie de secours non volatile | |
Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur | |
Point d’équivalence ou point final prédéterminé | |
Oui, grâce à une clé USB | |
10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |