Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur de redox et kit Orion Star T920
BIOPHARMA
Nous avons intégré notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir le titrateur redox Orion Star T920 pH, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Brand:  Thermo Scientific™ START9200
 View more versions of this product
Product Code. 15872097
  • 3738.60€ / 1 pièce
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Utilisez le titrateur de redox Orion Star T920 pour les titrations de redox dédiées, notamment la teneur en sulfite/SO2 et en sucres réducteurs des jus et du vin, en acide ascorbique (vitamine C), et pour l’indice de peroxyde dans les produits alimentaires, la teneur en oxygène dissous dans les eaux usées par la méthode de Winkler et la teneur en matière organique dans le sol. Les techniques de titration comprennent les titrations au point d’équivalence et les titrations de pH au point final prédéfinies pour l’analyse polyvalente des échantillons. Alliez l’option du titrateur et l’une de nos électrodes de redox Orion de qualité supérieure, ou sélectionnez l’un de nos titrateurs et kits d’électrodes préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
  • Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
  • Un paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
  • Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
  • Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
  • Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
  • Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
  • Le kit standard avec l’électrode de redox 9778BNWP est idéal pour la plupart des titrations de redox standard avec son corps de verre robuste pour une résistance chimique avec de nombreux échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
±0,2 mV
Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance
Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration
mV et température
CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010
1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR
100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe
Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480
1 à 2
Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessiccant, câble d’ordinateur, documentation sur clé USB, alimentation 110-240 V
IP 51
Plastique ABS
Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB
3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique
1 à 3
-2000,0 à +2000,0 mV
Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette)
0,1°C
5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min)
5 à 40°C
-5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F
Oui, avec la batterie de secours non volatile
Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur
Point d’équivalence ou point final prédéterminé
Oui, grâce à une clé USB
10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm
Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les
±0,2°C
Oui, réglable
10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml
Mode mV relatif (RmV) 1 point
1
Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format
Titrateur redox sans électrode Orion Star T920
Titrateur redox
Titrations redox, par exemple pour la teneur en sulfite/SO2, et la réduction des sucres dans le jus et le vin, l’acide ascorbique (vitamine C) et la valeur du peroxyde dans les produits alimentaires, l’oxygène dissous dans les eaux usées par la méthode de Winkler et la teneur en matière organique dans le sol.
BNC (électrode redox/ORP), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation)
Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol
La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres
Orion Star T920
0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation
Électrode redox/de pH, électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation
5 à 85 %, sans condensation
0,1 mV
Augmentation automatique, manuelle ou désactivée
41 à 104°F
Étalonnage de 1 point de décalage en option
Manuel ou automatique
Titration standard ou ajout manuel de la concentration
Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration
Titration directe ou de retour
Garantie 1 an (remplacement)
100/240 V, 50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
View accessory products
Special Offers
Special Offers