Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur de pH et kits de pH Orion Star T910
Bénéficiez de l’intégration de notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir un titrateur de pH automatisé, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Marque: Thermo Scientific™ START9100
Description
Utilisez le titrateur pH Orion Star T910 pour les titrations acido-basiques dédiées incluant l’acidité titrable des jus et vins, l’acidité des produits alimentaires, l’alcalinité des eaux, l’acidité et l’alcalinité des produits de consommation, l’indice d’acidité (TAN) et l’indice basique (TBN) Les techniques de titration comprennent les titrations au point d’équivalence et les titrations de pH au point final prédéfinies pour l’analyse polyvalente des échantillons. Alliez l’option de titrateur et l’une de nos électrodes de pH ROSS de qualité supérieure, ou sélectionnez l’un de nos kits d’électrode et de titrateurs préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
•Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
•Paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
•Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
•Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
•Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
•Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
•Le kit standard ROSS avec électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra et sonde de température de compensation automatique de la température en acier inox 927007MD est idéal pour la plupart des titrations de pH standard, en particulier pour les titrations au point final prédéfinies qui incluent la température
•Le kit ROSS Sure-Flow avec électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow est conçu pour les échantillons complexes qui peuvent obstruer les électrodes de pH standard, ou qui nécessitent un raccord à débit rapide de type manchon
Spécification
±0.2 mV | |
Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
±0.2°C | |
Oui, réglable | |
10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml | |
1 à 5 points | |
1 | |
Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format | |
Titrateur sans électrode Orion Star910 pH | |
Titrateur acide/base | |
Titrations acido-basiques incluant l’acidité titrable des jus et vins, l’acidité des produits alimentaires, l’alcalinité des eaux, l’acidité et l’alcalinité des produits de consommation, l’indice d’acidité (TAN) et l’indice basique (TBN) | |
BNC (électrode de pH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de compensation automatique de la température), entrée agitateur (sonde d’agitation) | |
Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol | |
La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres | |
Orion Star T910 | |
0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation | |
Électrode de pH, électrode demi-cellule de référence, sonde de compensation automatique de la température, sonde d’agitation | |
–2.000 à 20.000 | |
Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette) | |
0.001, 0.01, 0.1 (sélectionnable par l’utilisateur) | |
Augmentation automatique, manuelle ou désactivée | |
41 à 104°F | |
Étalonnage de 1 point de décalage en option | |
Manuel ou automatique | |
Titration standard ou ajout manuel de la concentration | |
Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration | |
Titration directe ou de retour | |
Garantie 1 an (remplacement) | |
100/240 V, 50/60 Hz |
Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les | |
±0.002 pH | |
Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance | |
Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration | |
pH et température | |
CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010 | |
1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR | |
100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480 | |
1 à 2 | |
Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessicant, câble d’ordinateur, références bibliographiques sur lecteur USB, alimentation 110-240 V | |
IP 51 | |
Plastique ABS | |
Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB | |
3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique | |
1 à 3 | |
-2000,0 à +2000,0 mV | |
5 à 85 %, sans condensation | |
0.1 mV | |
0.1°C | |
5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min) | |
5 à 40°C | |
-5.0 à 100.0°C ; 23.0 à 212°F | |
Oui, avec la batterie de secours non volatile | |
Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur | |
Point d’équivalence ou point final prédéterminé | |
Oui, grâce à une clé USB | |
10” x 16” x 14” ; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant