Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour titrateur Orion Star série T900
Les pièces de rechange faciles à installer pour titrateur Orion Star série T900 minimisent les temps d’arrêt pour entretien et les accessoires pour titrateur Orion Star série T900 élargissent ses fonctionnalités
Marque:  Thermo Scientific™ START-BT0
Code produit. 15812117
  • 49.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les accessoires et pièces de rechange pour le titrateur de pH Orion Star T910, le titrateur de redox Orion Star T920, le titrateur d’ions Orion Star T930 et le titrateur tout-en-un Orion Star T940 sont conçus pour élargir les fonctionnalités des titrateurs et minimiser son temps d’arrêt pour entretien
  • Sélectionnez des burettes interchangeables de 10 ml, 20 ml ou 50 ml pour personnaliser votre titrateur
  • Le porte-flacons permet de maintenir fermement le réactif de titrage afin d’éviter les renversements et offre un placement flexible
  • Les tubulures et connecteurs à code couleur simplifient l’installation et l’entretien des tubulures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support pour flacon de réactif Orion Star série T900.
Accessoire pour titrateur, support pour réactif
Titrateur pH Orion Star T910, titrateur redox Orion Star 920, titrateur d’ions Orion Star T930, titrateur tout-en-un Orion Star T940.