Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour titrateur Orion Star série T900
Code produit. 15802117
Click to view available options
Type:
Accessoire de titrateur, alimentation
Accessoire de titrateur, bouchon de réactif
Accessoire de titrateur, burette
Accessoire de titrateur, distributeur
Accessoire de titrateur, flacon de réactif
Accessoire de titrateur, manuel
Accessoire de titrateur, support d’électrode
Accessoire de titrateur, tubulure
Accessoire de titrateur, valve
Accessoire pour titrateur, interface informatique
Accessoire pour titrateur, support pour réactif
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15802117
Marque: Thermo Scientific™ STARTB50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Minimisez les temps d’indisponibilité liés à la maintenance grâce aux pièces de rechange du titrateur Orion Star série T900 faciles à installer. Les accessoires pour titrateur Orion Star série T900 élargissent la fonctionnalité.
Obtenez des accessoires et des pièces de rechange pour le titrateur de pH Orion Star T910, le titrateur de redox Orion Star T920, le titrateur d’ions Orion Star T930 et le titrateur tout-en-un Orion Star T940. Ils sont conçus pour élargir les fonctionnalités du titrateur et minimiser les temps d’indisponibilité liés à la maintenance.
  • Sélectionnez des burettes interchangeables de 10 ml, 20 ml ou 50 ml pour personnaliser votre titrateur
  • Le porte-flacons permet de maintenir fermement le réactif de titrage afin d’éviter les renversements et offre un placement flexible
  • Les tubulures et connecteurs à code couleur simplifient l’installation et l’entretien des tubulures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Burette Orion Star T900 série de 50 ml
Type Accessoire de titrateur, burette
À utiliser avec (équipement) Titrateur pH Orion Star T910, titrateur redox Orion Star 920, titrateur d’ions Orion Star T930, titrateur tout-en-un Orion Star T940.