Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre portatif de pH/ISE Orion Star™ A324
Surveillez le pH, la concentration ionique, les valeurs mV, le rH et la température avec précision grâce à l’instrument de mesure portable pour pH / ISE Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 pour les tests sur terrains difficiles
Marque: Thermo Scientific™ STARA3240
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce au multimètre portable pour pH / ISE Thermo Scientific™ Orion™ Star A324, conçu pour une large gamme de tests du pH, de la concentration ionique, des mV, du rH et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez des échantillons dans les endroits les plus exigeants en utilisant cet appareil de mesure étanche doté d’un boîtier IP67. Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage du pH et des ISE, enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion™ Star Com, téléchargeable gratuitement.
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 5 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable et la stabilité de la plage faible concentration
- Faites votre choix parmi une grande variété d’électrodes sélectives d’ions Orion, y compris des électrodes qui mesurent les concentrations d’ammoniac, ammonium, bromure, cadmium, calcium, dioxyde de carbone, chlorure, chlore, cuivre, cyanure, fluorure, fluoroborate, iodure, plomb, nitrate, potassium, argent, sodium, sulfate, tensio-actifs et thiocyanate
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
±0,002 | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif | |
1 à 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
5000 avec horodatage | |
1 | |
IP 67 | |
± 2000,0 mV | |
0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH, rH ou sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
0,0001 à 19900 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1°C | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
0,5 kg |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration | |
Oui, sélectionnable | |
Quatre piles AA (incluses) | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Instrument de mesure portatif de pH/ISE Orion Star A324 | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
pH -2,000 à 20,000 | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure pH/ISE Star A324, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure. | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure portatif de pH/ISE/mV/RmV/rH/température Orion Star A324 | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC (à commander séparément) | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C (0,1°F) | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
1,2 lb |