Learn More
Thermo Scientific™ Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star™ A323
Surveillez l’oxygène dissous (optique / polarographique) et la température avec précision grâce à l’instrument de mesure portable pour RDO / OD Thermo Scientific™ Orion™ Star A323 dédié aux tests difficiles sur le terrain.
Marque: Thermo Scientific™ STARA3230
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
Bénéficiez d’une grande précision et de performances optimales partout où vous en avez besoin grâce à l’instrument de mesure de l’oxygène dissous et du RDO portatif Thermo Scientific™ Orion™ Star A323, conçu pour une large gamme de tests de l’oxygène dissous et de la température ainsi que pour des applications sur le terrain. Évaluez les échantillons dans les endroits les plus difficiles à l’aide de cet instrument de mesure étanche doté d’un boîtier classé IP67. Utilisez une sonde RDO optique ou une sonde OD polarographique et effectuez l’étalonnage en utilisant de l’air saturé en eau, de l’eau saturée en air, une valeur personnalisée (Winkler) ou un point zéro. Enregistrez jusqu’à 5000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez les journaux facilement vers une imprimante ou un ordinateur.
- Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétro-éclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 5000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Spécification
USB, RS232 | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
0,00 à 90,00mg/L | |
0,01, 0,1 mg/l | |
400 à 850 mmHg | |
0,0°C à 50,0°C | |
± 0,1°C | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui, sélectionnable | |
5000 avec horodatage | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Mini-DIN 9 broches (capteur à OD RDO optique ou polarographique avec température intégrée) | |
IP 67 | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
1,2 lb | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
1 mmHg | |
1 | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
800 heures | |
± 6 mmHg |
pH-mètre portable Orion Star A323 RDO / OD | |
pH-mètre Star A323 RDO / OD, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat d’essai de l’instrument de mesure | |
Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
0,1°C (0,1°F) | |
Automatique avec sonde de température ATC | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
0,5 kg | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
0,00 à 50,00mg/L | |
Instrument de mesure portable Orion Star A323 RDO optique / oxygène dissous / température | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (à acheter séparément) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (incluses) |