Learn More
Thermo Scientific™ Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star™ A223
Mesurez en toute fiabilité l’oxygène dissous (optique / polarographique) et la température grâce à l’instrument de mesure portable pour RDO / OD Thermo Scientific™ Orion™ Star A223 pour des analyses avancées sur le terrain.
Marque: Thermo Scientific™ STARA2230
Description
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures d’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure portatif pour l’oxygène dissous et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A223, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de l’oxygène dissous sur le terrain. Utilisez des sondes RDO optiques ou OD polarographiques et effectuez l’étalonnage à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (Winkler) ou d’un point zéro. Enregistrez jusqu’à 1000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez-les facilement vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232. L’instrument de mesure étanche garantit des performances durables et fiables grâce à un boîtier classé IP67.
- Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien
- Le journal de données et l’horodatage recueillent et enregistrent jusqu’à 1 000 ensembles de mesures
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier classé IP67 est étanche pour un fonctionnement fiable sur le terrain
- Les kits d’instruments de mesure comprennent une mallette de transport rigide et un blindage de protection de l’instrument avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet / ceinture ajustable et un support d’instrument intégré
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Spécification
pH-mètre portable Orion Star A223 RDO / OD | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
0,00 à 90,00mg/L | |
0,01, 0,1 mg/l | |
400 à 850 mmHg | |
0,0°C à 50,0°C | |
± 0,1°C | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui, sélectionnable | |
1000 avec horodatage | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Mini-DIN 9 broches (capteur à OD RDO optique ou polarographique avec température intégrée) | |
IP 67 | |
24°cm x 10°cm x 6,5°cm (9,5°in x 3,9°in x 2,6°in.) | |
1,2 lb | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
1 mmHg | |
1 | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
800 heures | |
± 6 mmHg |
pH-mètre Star A223 RDO / OD, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat d’essai de l’instrument de mesure | |
USB, RS232 | |
Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
0,1°C (0,1°F) | |
Automatique avec sonde de température ATC | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
Alarme d’étalonnage (12 heures fixe) | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (vendu séparément, n° de catalogue 1010003) | |
0,5 kg | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
0,00 à 50,00mg/L | |
Instrument de mesure portable Orion Star A223 RDO optique / oxygène dissous / température | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique (à acheter séparément) | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (incluses) |