Learn More
Thermo Scientific™ Multimètre de paillasse pour pH /conductivité Orion Star™ A215
Mesurez le pH, la conductivité et la température en toute fiabilité grâce à notre instrument de mesure de paillasse pour pH/conductivité pour l’interfaçage et des analyses avancées en laboratoire.
1532.02€ - 2331.60€
Spécification
Sorties | USB, RS232 |
---|---|
Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) |
Précision (conductivité) | 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS |
Précision (mV) | ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
Précision (pH) | ± 0,002 |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11691459
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2150 |
Instrument de mesure de pH/conductivité de paillasse Orion Star A215 avec support | pH-mètre et appareil de mesure de conductivité Star A215, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. |
1532.02€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11601469
![]() |
Thermo Scientific™
STARA2155 |
Kit d’instrument de mesure de paillasse de pH/conductivité Orion Star A215 avec électrode de pH/ATC à corps en époxy ROSS Ultra Triode, capteur de conductivité à 4 cellules DuraProbe, solutions et support | pH / conductimètre Star A215 ; pH / conductimètre Orion ROSS Ultra Triode rechargeable, électrode pH / ATC corps en époxy ; sonde de conductivité Orion DuraProbe ; tampon et kit de solution ROSS pH ; étalon de conductivité Orion 1 413 μS ; support et support d’électrode fixés ; adaptateur électrique universel ; guide de démarrage rapide imprimé et CD de littérature ; câble d’ordinateur USB |
2331.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures du pH, des mV, du rH, de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS), de la salinité, de la résistivité et de la température grâce au conductimètre et pH-mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A215, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de la conductivité et du pH dans le laboratoire. Utilisez les deux canaux de l’instrument pour mesurer simultanément le pH et la conductivité ou visualisez chaque canal séparément. Effectuez jusqu’à 5 points d’étalonnage, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232.
Les multimètres de paillasse pour pH / conductivité Thermo Scientific Orion Star A215 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées en plusieurs langues locales ; de nouvelles langues sont ajoutées via des mises à jour logicielles.La navigation est simple et rapide grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement / raccourcis à double fonction ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, de visualisation des fichiers journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration sont regroupés au même endroit avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
- Un grand confort d’utilisation associé aux avantages d’un pH-mètre et d’un conductimètre dans un système simple à utiliser
- Mesurez le pH, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température sur un seul canal et mesurez la conductivité, les TDS, la salinité ou la résistivité avec la température sur le deuxième canal
- Affichez facilement des mesures individuelles sur un affichage plein écran et basculez rapidement vers un écran divisé pour visualiser plusieurs mesures simultanément
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage du pH à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs de tampon personnalisées
- Effectuez jusqu’à cinq points d’étalonnage de la conductivité
- Option de modification de l’étalonnage qui permet de corriger des points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les valeurs de conductivité à plage automatique offrent des mesures homogènes sur l’ensemble de la plage de mesures sans avoir besoin de réétalonner
- Utilisez une compensation thermique linéaire, non linéaire EP (USP) ou désactivée de la conductivité avec des températures de référence de 5, 10, 15, 20 ou 25 °C
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et de modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal de données à horodatage recueille et enregistre jusqu’à 5 000 ensembles de mesures avec l’identifiant de l’échantillon et l’identifiant de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les dix étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
USB, RS232 | |
0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
± 0,002 | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif (RmV), rH, conductivité avec option de modification de l’étalonnage | |
Jusqu’à 5 | |
0,001 à 199,9 cm-1 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
2 | |
IP 54 | |
±2000,0 mV | |
2 ohms à 100,0 meg-ohms | |
0,001 à 200,0 ppm | |
-5,0°C à +105,0°C | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure de paillasse de pH/mV/RmV/rH/conductivité/TDS/salinité/résistivité/température Orion Star A215 | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85 % sans condensation | |
0,1 mV | |
0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique | |
Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt) | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec avertissement) ou arrêt | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
2 lb |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
Oui, sélectionnable | |
Quatre piles AA (vendues séparément) | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
2000 avec horodatage | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
0,001 μS/cm à 3000 mS/cm | |
-2,000 à 20,000 | |
0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
BNC (électrode de pH ou rH), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (capteur de conductivité avec sonde de température ATC ou de température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitation) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
± 2000,0 mV | |
0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
1 ohm ou 0,1 meg-ohm, sélection automatique | |
0,001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
± 0,1°C | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
5, 10, 15, 20, 25°C. | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
0,9 kg |