Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse pH/ISE Orion Star™ A214
BIOPHARMA
Code produit. 11651459
Click to view available options
Type de produit:
Instrument pH/ISE
Kit de mesure à électrode d’ammoniac
Kit d’instrument de mesure à électrode de fluorure
Kit d’instrument de mesure à électrode de pH
Kit d’instrument de mesure à électrode de sodium
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11651459
Marque: Thermo Scientific™ STARA2145
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, la rH et la température en toute fiabilité grâce à notre instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE pour l’interfaçage et des analyses avancées en laboratoire.
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures du pH, de la concentration ionique, des mV, du rH et de la température grâce au multimètre de paillasse pour pH et ISE Thermo Scientific™ Orion™ Star A214, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées du pH ou des ions dans le laboratoire. Effectuez jusqu’à 5 points d’étalonnage du pH et des ISE, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion™ Star Com, téléchargeable gratuitement. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.
Les instruments de mesure de paillasse pour pH/ISE Thermo Scientific Orion Star A214 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
  • Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
  • Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
  • Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 5 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
  • Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
  • Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable et la stabilité de la plage faible concentration
  • Faites votre choix parmi une grande variété d’électrodes sélectives d’ions Orion, y compris des électrodes qui mesurent les concentrations d’ammoniac, ammonium, bromure, cadmium, calcium, dioxyde de carbone, chlorure, chlore, cuivre, cyanure, fluorure, fluoroborate, iodure, plomb, nitrate, potassium, argent, sodium, sulfate, tensio-actifs et thiocyanate
  • Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
  • Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
  • Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
  • Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
  • Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
  • La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
  • Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
  • Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
  • Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003)
Sorties USB, RS232
Précision (ions spécifiques) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (mV) ± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée
Précision (pH) ± 0,002
Fonctions d’ionométrie avancées Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration
Sorties d’alarme Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage
Option de rétro-éclairage Oui, sélectionnable
Autonomie de la batterie 800 heures
Type de batterie 4 piles AA (vendues séparément)
Étalonnage pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif
Points d’étalonnage Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point
Points d’étalonnage (ionométrie) 1 à 5
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Détails de la gestion des données Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur
Points de données 2000 avec horodatage
Description Kit d’instrument de mesure de paillasse de pH/ISE Orion Star A214 avec électrode de pH à corps en verre ROSS Ultra, sonde ATC, sonde d’agitation, solutions et support
Canaux 1
Type d’affichage Affichage LCD, rétroéclairé
Indice IP IP 54
Measurement Modes pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Gamme (mV) ±2000,0 mV
Gamme (pH) -2,000 à 20,000
Résolution (ionométrie) 0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur)
Résolution (pH) 0,1/0,01/0,001
Plage de températures (métrique) -5,0°C à +105,0°C
Comprend Instrument de mesure de pH/ISE Star A214 avec support d’électrode ; adaptateur d’alimentation universel ; électrode de pH rechargeable en verre 8102BNUWP ROSS Ultra ; sonde ATC en acier inoxydable 927007MD ; sonde d’agitateur 096019 ; kit de tampon de pH ROSS 810199
Entrées BNC (électrode de pH, rH ou sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée d’agitateur (sonde d’agitation)
Point isopotentiel 7.000pH
Clavier Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction
Langues Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu
Mémoire La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure
Méthodes 10 par canal avec protection par mot de passe
Modèle Instrument de mesure de paillasse de pH/ISE/mV/RmV/potentiel d’oxydoréduction/température Orion Star A214
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément)
Type de sonde Électrode de pH, électrode de potentiel d’oxydoréduction, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation (comprenant une électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra, une sonde ATC 927007MD Orion, sonde d’agitation 096019 Orion Star)
Type de produit Kit d’instrument de mesure à électrode de pH
Gamme (ions spécifiques) 0,0001 à 19 900 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité
Gamme (rH) ± 2000,0 mV
Gamme (mV relative) ± 2000,0 mV
Gamme d’humidité relative 5 à 85 % sans condensation
Résolution (mV) 0,1mV
Stabilité Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable
Précision de la température ± 0,1°C
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5 à 45°C (température ambiante)
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Plage de températures (impériale) 22,0°F à 221,0° F
Résolution de la température 0,1°C, 0,1°F
Sélection de la température Manuel ou automatique avec sonde de température ATC
Garantie Instrument de mesure avec garantie de 3 ans
Dimensions (L x l x H) 24 cm x 18 cm x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 po)
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 0,9 kg