Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse pH/ISE Orion Star™ A214
Mesurez le pH, la concentration ionique, les valeurs mV, le rH et la température en toute fiabilité grâce au multimètre de paillasse pH / ISE Thermo Scientific™ Orion™ Star A214 pour des analyses avancées et l’interfaçage en laboratoire
Marque: Thermo Scientific™ STARA2140
1139.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures du pH, de la concentration ionique, des mV, du rH et de la température grâce au multimètre de paillasse pour pH et ISE Thermo Scientific™ Orion™ Star A214, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées du pH ou des ions dans le laboratoire. Effectuez jusqu’à 5 points d’étalonnage du pH et des ISE, enregistrez jusqu’à 2000 ensembles de points de données avec horodatage et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données vers une imprimante ou un ordinateur via une connexion USB ou RS232 à l’aide du logiciel Orion™ Star Com, téléchargeable gratuitement. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.
Les instruments de mesure de paillasse pour pH/ISE Thermo Scientific Orion Star A214 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures, les informations sur l’étalonnage actif et l’icône d’état des électrodes. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
- Mesurez le pH, la concentration ionique, les mV, les mV relatifs ou le rH avec la température
- Effectuez un étalonnage du pH jusqu’à 5 points à l’aide de la reconnaissance automatique de tampons des groupes de tampons NIST ou DIN avec la possibilité de saisir manuellement des valeurs tampon personnalisées
- Effectuez un étalonnage ISE (électrode sélective d’ions) jusqu’à 5 points avec des unités sélectionnables de ppm, M, mg/l, %, ppb ou aucune
- Option de modification de l’étalonnage qui permet la correction de points individuels sans devoir procéder à un réétalonnage complet
- Les fonctions ISE avancées comprennent la correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable et la stabilité de la plage faible concentration
- Faites votre choix parmi une grande variété d’électrodes sélectives d’ions Orion, y compris des électrodes qui mesurent les concentrations d’ammoniac, ammonium, bromure, cadmium, calcium, dioxyde de carbone, chlorure, chlore, cuivre, cyanure, fluorure, fluoroborate, iodure, plomb, nitrate, potassium, argent, sodium, sulfate, tensio-actifs et thiocyanate
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A
- Garantie de 3 ans pour le remplacement
Spécification
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
± 0,002 | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
800 heures | |
pH avec option de modification de l’étalonnage, concentration ionique (ISE) avec option de modification de l’étalonnage, mV relatif | |
1 à 5 | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
2000 avec horodatage | |
1 | |
IP 54 | |
±2000,0 mV | |
0,0001 minimum, 1 à 3 chiffres significatifs (sélectionnables par l’utilisateur) | |
-5,0°C à +105,0°C | |
BNC (électrode de pH, rH ou sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée d’agitateur (sonde d’agitation) | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
0,0001 à 19900 avec des unités sélectionnables de ppm, masse molaire, mg/l, %, ppb ou sans unité | |
± 2000,0 mV | |
0,1 mV | |
± 0,1°C | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
22,0°F à 221,0° F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
0,9 kg |
USB, RS232 | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Pente segmentée (point à point), correction automatique de blanc non linéaire sélectionnable, stabilité de la plage faible concentration | |
Oui, sélectionnable | |
Quatre piles AA (vendues séparément) | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point, mode rH 1 point | |
1 à 5 | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Instrument de mesure de paillasse de pH/ISE Orion Star A214 avec support | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
pH, mV, mV relatif (RmV), rH ou concentration ionique (ISE) avec température, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature | |
-2,000 à 20,000 | |
0,1, 0,01, 0,001 pH | |
Appareil de mesure pH/ISE Star A214, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure. | |
pH 7,000 | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure de paillasse de pH/ISE/mV/RmV/rH/température Orion Star A214 | |
Électrode de pH, électrode de rH, électrode sélective d’ions (ISE), électrode demi-cellule de référence, sonde de température ATC, sonde d’agitation (à commander séparément) | |
± 2000,0 mV | |
5 à 85 % sans condensation | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
Étalonnage de température en 1 point | |
0,1°C, 0,1°F | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
2 lb |