Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissout Orion Star™ A213
Mesurez en toute fiabilité l’oxygène dissous (RDO optique / polarographique) et la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour RDO / OD Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 pour des analyses avancées dans le laboratoire.
Marque: Thermo Scientific™ STARA2136
1921.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Enregistrez de manière précise et fiable les mesures de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse pour l’oxygène dissous et RDO Thermo Scientific™ Orion™ Star A213, idéal pour une large gamme d’applications et d’analyses avancées de l’oxygène dissous dans le laboratoire. Utilisez une sonde RDO optique ou une sonde OD polarographique pour une flexibilité optimale dans les capteurs. Effectuez l’étalonnage à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) ou d’un point zéro. Consignez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement les journaux d’étalonnage et de données par connexion USB ou RS232 vers une imprimante ou un ordinateur.
Les instruments de mesure de paillasse pour l’oxygène dissous Thermo Scientific Orion Star A213 sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Des modes de lecture sélectionnables et un indicateur de stabilité vous donnent la flexibilité et le contrôle de vos analyses. Toutes les données critiques sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité des mesures et les informations sur l’étalonnage actif. Les instructions d’étalonnage et de configuration à l’écran peuvent être affichées dans plusieurs langues locales, avec de nouvelles langues ajoutées via des mises à jour logicielles.
La navigation est rapide et simple grâce au clavier complet doté de touches de fonction spécifiques aux menus, de touches de défilement/raccourci à double fonction, ainsi que de touches d’alimentation, de mesure, d’affichage des journaux et d’agitateur qui garantissent une grande simplicité d’utilisation. Tous les menus de configuration se trouvent dans un seul emplacement avec un accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement, évaluer et modifier les paramètres de mesure et de l’instrument.
- Mesurez l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou en mg/l avec la température grâce à des sondes OD optiques RDO Orion ou des sondes OD polarographiques Orion
- Effectuez l’étalonnage de l’oxygène dissous à l’aide d’options d’air saturé en eau, d’eau saturée en air, de valeur personnalisée (titration de Winkler) et de point zéro
- Compensez automatiquement les mesures de l’oxygène dissous à l’aide de la température ATC, de la saisie manuelle de la salinité et d’un baromètre intégré pour des mesures de la pression barométrique
- Un affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire avec des instructions à l’écran claires simplifie le fonctionnement
- Capturez vos mesures importantes grâce à l’indicateur de stabilité des mesures et aux modes de lecture sélectionnables : Auto-Read (Lecture automatique) maintient une lecture stable, Continuous (Continu) indique l’évolution des résultats avec une option de maintien et Timed (Temporisé) enregistre les données à des intervalles spécifiques
- Éliminez le besoin d’utiliser des barreaux d’agitation magnétiques grâce à la sonde d’agitateur contrôlée par l’instrument de mesure (réf. 096019) ou la sonde de DBO Orion Auto-Stir (réf. 086030MD) qui permet de mélanger uniformément les solutions
- Le journal de données recueille et horodate jusqu’à 2 000 ensembles de mesures avec l’ID de l’échantillon et l’ID de l’utilisateur en option
- Le journal d’étalonnage mémorise les 10 étalonnages les plus récents
- La mémoire non volatile de l’instrument de mesure garantit la protection de vos données et de vos paramètres, même lors d’une coupure de courant
- Le logiciel Orion Star Com facilite les transferts de données vers un ordinateur via une connexion USB ou RS232
- Options d’alimentation flexibles avec un adaptateur secteur universel ou des piles AA en option
- Le boîtier de classe IP54 est résistant à la poussière et aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est limité
- Les instruments de mesure sont certifiés CE, TUV 3-en-1 et FCC classe A et sont accompagnés d’une garantie de 3 ans par échange
Spécification
Kit d’instrument de mesure de paillasse d’ODR/OD Orion Star A213 avec sonde DBO d’agitation automatique, kit de maintenance et support | |
400 à 850 mmHg, automatique à l’aide du baromètre intégré ou d’une saisie manuelle | |
Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température et pression barométrique, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature and Barometric Pressure) | |
0,00 à 90,00mg/L | |
0,01, 0,1 mg/L | |
400 à 850 mmHg | |
0,0°C à 50,0°C | |
± 0,1°C | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui, sélectionnable | |
2000 avec horodatage | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
MiniDin 9 broches (capteur de RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique avec sonde de température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitateur) | |
IP 54 | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.) | |
2 lb | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
±0,1 mg/l jusqu’à 8 mg/l, ±0,2 mg/l de 8 à 20 mg/l, ± 10 % de la mesure jusqu’à 50 mg/l | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
±2 % de saturation ≤ 200 % de saturation, ±10 % de saturation > 200 % de saturation | |
Saturation de 0,0 à 500,0 % | |
0,1, 1 % de saturation | |
1 mmHg | |
1 | |
0,0 à 45,0 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
800 heures | |
± 6 mmHg |
Adaptateur secteur universel, capteur DBO d’agitation automatique polarographique 086030MD Orion | |
USB, RS232 | |
Capteur d’oxygène dissous RDO optique ou capteur d’oxygène dissous polarographique | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Air saturé en eau, eau saturée en air, manuel (titration de Winkler), point zéro | |
0,1°C (0,1°F) | |
Automatique avec sonde de température ATC | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003) | |
0,9 kg | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Saturation de 0,0 à 600,0 % | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
0,00 à 50,00mg/L | |
Instrument de mesure de paillasse Orion Star A213 RDO optique / oxygène dissous / température | |
0,1, saturation de 1 % | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
Sonde à oxygène dissous RDO optique, sonde à oxygène dissous polarographique, sonde d’agitation (comprend le capteur à BOD polarographique à auto-agitation Orion 086030MD) | |
0,01, 0,1 mg/L | |
Paramètre rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; paramètre Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (vendues séparément) |