Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure TDS / conductivité / salinité / résistivité / température de paillasse Orion™ Star A212 avec support
Obtenez des mesures fiables de conductivité, TDS, salinité, résistivité et température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A212 pour analyse de laboratoire avancée.
1105.50€ - 1547.70€
Spécification
Précision (conductivité) | 0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS |
---|---|
Sorties | USB, RS232 |
Measurement Modes | Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature |
Sondes compatibles | Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré |
Constante de cellule | 0,001 à 199,9 cm-1 |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11681449
|
Thermo Scientific™
STARA2120 |
Instrument de mesure de paillasse Orion Star A212 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité, avec support | Conductimètre Star A212, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
1105.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11691449
|
Thermo Scientific™
STARA2125 |
Instrument de mesure de paillasse de la conductivité/du TDS/de la salinité/de la résistivité/de la température Orion Star A212 | Conductimètre Star A212, sonde de conductivité à 4 cellules DuraProbe, statif d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’appareil de mesure |
1386.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11601459
|
Thermo Scientific™
STARA2126 |
Kit d’instrument de mesure de paillasse Orion Star A212 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité, avec sonde de conductivité pour eau ultra-pure, solutions et support | Conductimètre Star A212, sonde de conductivité pour eau ultra pure, support pour électrode, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé, câble d’interface d’ordinateur et certificat de test de l’instrument de mesure |
1547.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Mesurez de façon fiable la conductivité, les matières dissoutes totales, la salinité, la résistivité et la température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A212, idéal pour une large gamme d’applications et pour l’analyse de laboratoire avancée en conductivité. Configurez des mesures de température avec compensation en choisissant parmi les options linéaire, eau pure non-linéaire et EP et parmi les températures de référence 5, 10, 15, 20 et 25°C. Réalisez jusqu’à cinq points d’étalonnage, mémorisez jusqu’à 2000 ensembles de données horodatés et transférez facilement l’historique des étalonnages et des données par connexion USB ou RS232 à une imprimante ou un ordinateur.
Les conductimètres de paillasse Orion Star A212 Thermo Scientific sont des instruments de mesure de laboratoire faciles à utiliser et fiables, dotés de fonctionnalités et de fonctions avancées. Les modes de lecture sélectionnables et l’indicateur de stabilité vous procurent flexibilité et contrôle pour vos tests. Toutes les données essentielles sont affichées avec vos mesures, y compris la température, la date et l’heure, le type de lecture, la stabilité de la mesure et les informations d’étalonnage actif. L’étalonnage à l’écran et les instructions de configuration peuvent être affichés dans plusieurs langues locales ; De nouvelles langues sont ajoutées au fur et à mesure des mises à jour logicielles.La navigation est simple et rapide grâce au clavier complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement / raccourcis à double fonction, et grâce à l’alimentation, aux mesures, à l’affichage de journal et aux clés pour agitateurs qui garantissent un fonctionnement facile. Tous les menus de configuration se trouvent dans un endroit avec accès direct à l’aide d’une seule touche de raccourci afin que vous puissiez accéder rapidement aux paramètres de l’instrument, mais également les évaluer et les modifier.
- Mesurez la conductivité, le TDS, la salinité ou la résistivité avec la température.
- Réalisez un étalonnage de la conductivité en cinq points maximum avec l’option d’édition de l’étalonnage qui permet de fixer des points individuels sans réétalonnage complet.
- Les valeurs de conductivité à sélection automatique offrent des mesures cohérentes sur l’ensemble de la plage de mesures sans requérir de réétalonnage.
- Utilisez une compensation de température linéaire, non linéaire, Ph. Eur. (USP) ou hors conductivité avec les températures de référence de 5, 10, 15, 20 ou 25°C.
- L’affichage graphique rétroéclairé informatif et facile à lire, offrant des instructions claires à l’écran, en simplifie le fonctionnement.
- Capturez vos mesures essentielles avec l’indicateur de stabilité de mesure et les modes de lecture sélectionnables – le mode Auto-Read (Lecture automatique) maintient une mesure stable et le mode Continuous (Continu) affiche les mesures changeantes grâce à une option de mise en attente et aux données des journaux programmés à des intervalles spécifiques.
- L’utilisation de barreaux d’agitation n’est plus requise grâce à la sonde d’agitation contrôlée par l’appareil de mesure (n° de catalogue 096019) pour mélanger uniformément les solutions.
- Le journal de données collecte et enregistre la date et l’heure de 2000 séries de mesures maximum avec ID d’échantillon et ID d’utilisateur en option.
- Le journal des étalonnages conserve les dix étalonnages les plus récents.
- La mémoire non volatile garantit la protection de vos données et paramètres, même en cas de coupure de courant.
- Le logiciel Orion Star Com facilite le transfert des données vers un ordinateur via des connexions USB ou RS232.
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier à indice IP54 résiste à la poussière et aux éclaboussures et peut être fixé au mur si l’espace pour le poser est limité.
- Les appareils de mesure incluent des certifications CE, TUV 3 en 1 et FCC de classe A et une garantie de remplacement de 3 ans.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
0,5 % de la lecture ±1 chiffre > 3 μS ; 0,5 % de la lecture ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
Conductivité, TDS, salinité ou résistivité avec température, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature | |
0,001 à 199,9 cm-1 | |
5 | |
0,001 μS minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
5, 10, 15, 20, 25°C | |
0,01 psu ou 0,01 ppt minimum, sélection automatique | |
Salinité (psu) ou eau de mer naturelle (ppt) | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
-5°C à +105°C | |
± 0,1°C | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
Écran graphique LCD rétroéclairé | |
La mémoire non volatile conserve le journal de données, le journal d’étalonnage et les paramètres de l’instrument de mesure | |
Mémorisation automatique des données avec modes de mesure Lecture automatique et Temporisé ; mémorisation manuelle des données avec mode Continu | |
Alarme de limite haute/basse, alarme d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (réf. 1010003) | |
0.9 kg | |
Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure | |
Instrument de mesure de paillasse Orion Star A212 pour mesure de la conductivité / du TDS / de la salinité / de la résistivité / de la température | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
Mode rapide, moyen, lent ou Smart Stability sélectionnable ; Mode Smart Averaging désactivé ou automatique sélectionnable | |
Anglais, espagnol, français, italien, allemand et chinois ; portugais et coréen disponibles avec la mise à jour logicielle | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
800 heures |
USB, RS232 | |
Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré | |
Conductivité avec option d’édition de l’étalonnage et température | |
0.001 μS/cm à 3000 mS/cm | |
Linéaire, nLFn (eau ultra-pure non linéaire), nLFu (eau ultra-pure dégazée non linéaire), EP (arrêt avec | |
0,06 à 80,00 psu, 0,05 à 42,00 ppt | |
0,5 % de la mesure ±1 chiffre | |
0.001 ppm minimum, sélection automatique jusqu’à 4 chiffres significatifs | |
Linéaire (0,02 à 9,99) | |
0,1°C (0,1°F) | |
2 ohms à 100,0 mégohms | |
Étalonnages de température en 1 point | |
Oui, sélectionnable | |
2000 avec horodatage | |
Transférez un point de données unique, une plage de points de données ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
Mini-DIN 8 broches (sonde de conductivité avec température intégrée), entrée d’agitateur (sonde d’agitation) | |
IP54 | |
24°cm × 18°cm × 11°cm (9.5°in × 7.1°in × 4.3 in) | |
2 lb | |
5 à 85% sans condensation | |
1 ohm ou 0.1 megohm, sélection automatique | |
10 par canal avec protection par mot de passe | |
Complet avec touches de fonction spécifiques aux menus et touches de défilement/raccourcis à double fonction | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
Quatre piles AA (vendues séparément) |