Learn More
Thermo Scientific™ Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star™ A123
Prenez des mesures simples de l’oxygène dissous et de la température grâce à cet instrument de mesure portatif facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base sur le terrain
672.35€ - 1527.60€
Spécification
Correction de la pression barométrique | 450 à 850 mmHg, automatique avec entrée manuelle |
---|---|
Sorties | Néant |
Measurement Modes | Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) |
Types de capteur | Capteur d’oxygène dissous polarographique |
Gamme (OD par mesure polarographique) | 0,00 à 20,00mg/L |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11641449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1230 |
Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A123 | Instrument de mesure de l’oxygène dissous Star A123, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’instrument de mesure |
672.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11651449
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1235 |
Kit d’instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A123 avec capteur d’OD polarographique, kit d’entretien, boîtier de protection et mallette de transport | Instrument de mesure de l’oxygène dissous Star A123, capteur d’oxygène dissous polarographique 083005MD Orion, kit d’entretien OD 080513, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’instrument de mesure |
1487.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15602057
![]() |
Thermo Scientific™
STARA1236 |
Kit d’instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A123 avec capteur d’OD polarographique (câble de 3 mètres), kit d’entretien, boîtier de protection et mallette de transport | Instrument de mesure de l’oxygène dissous Star A123, capteur d’oxygène dissous polarographique 083010MD Orion avec câble de 3 mètres, kit d’entretien OD 080513, boîtier de protection, mallette de transport rigide, 4 piles AA, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’instrument de mesure |
1527.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Prenez des mesures simples et de routine de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure portatif de l’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion Star™ A123. Cet instrument est facile à utiliser et économique, conçu pour l’analyse de base de l’oxygène dissous sur le terrain. Étalonnez les sondes OD polarographiques en utilisant de l’air saturé en eau ou une valeur personnalisée à l’aide de la titration de Winkler. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Les appareils de mesure de l’oxygène dissous portatifs Thermo Scientific Orion Star A123 constituent une solution simple et économique pour vos analyses d’échantillons de routine en extérieur. Dotés d’une touche pour mesure, de modes de lecture sélectionnables et d’un indicateur de stabilité des mesures, nos appareils portatifs de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A123 de base sont conçus pour fournir des mesures fiables à un prix abordable.
- Mesurent l’oxygène dissous en pourcentage de saturation ou mg/L avec la température à l’aide de sondes d’oxygène dissous polarographiques
- Étalonnent à l’aide de l’air saturé en eau ou d’une valeur personnalisée (méthode de Winkler)
- Compensent automatiquement les lectures d’oxygène dissous à l’aide de la température de compensation appliquée automatiquement, de l’entrée de la salinité manuelle et de la pression barométrique manuelle
- L’affichage simplifié, facile à lire affiche la mesure principale avec la température, l’indicateur de stabilité et l’icône de l’état de l’électrode.
- Fonctionnement convivial avec des messages d’invite d’étalonnage de base
- Rappel facile des données d’étalonnage pour les contrôles de procédure
- La mémoire non volatile conserve le journal des données internes en 50 points et les paramètres de l’appareil de mesure, même en cas de coupure de courant.
- Options d’alimentation flexibles avec piles AA ou adaptateur d’alimentation universel en option
- Le boîtier à indice IP67 est étanche pour un fonctionnement garanti sur le terrain.
- Les kits de mesure incluent une malette de transport rigide et un boîtier de protection avec des supports d’électrodes, une sangle de poignet/ceinture ajustable et un support intégré.
- Les appareils de mesure offrent des certifications CE, TUV 3-en-1 et FCC de classe A et une garantie de remplacement de 3 ans
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Spécification
450 à 850 mmHg, automatique avec entrée manuelle | |
Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) | |
0,00 à 20,00mg/L | |
0.01, 0.1 mg/L | |
450 à 850 mmHg (entrée manuelle) | |
0,0°C à 50,0°C | |
± 0,1°C | |
Étalonnage de température en 1 point | |
La mémoire non volatile conserve les journaux et les paramètres | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
Mini-DIN 9 broches (capteur d’OD polarographique avec température intégrée) | |
IP 67 | |
24°cm × 10°cm × 6.5°cm (9.5°in × 3.9°in × 2.6 in) | |
2 lb | |
Garantie de 3 ans pour l’instrument de mesure | |
Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et raccourcis | |
Instrument portatif de mesure de l’oxygène dissous / de la température Orion Star A123 | |
±2 % de saturation ou ±2 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
1 | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
Quatre piles AA (incluses) |
Néant | |
Capteur d’oxygène dissous polarographique | |
Saturation de 0,0 à 200,0 % | |
±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée | |
Air saturé en eau, manuel (méthode de Winkler) | |
0,1°C (0,1°F) | |
Automatique avec sonde de température ATC | |
LCD | |
50 | |
Mémoire de données interne | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50/60 Hz, 100/240 VCA (vendu séparément, réf. 1010003) | |
0.5 kg | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Saturation de 0,0 à 200,0 % | |
Anglais | |
0,1, saturation de 1 % | |
4 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur universel (vendu séparément) | |
0 à 45 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
2000 heures |