Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissout Orion Star™ A113
Code produit. p-4529324 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Sonde d’oxygène dissous polarographique (avec capteur d’OD polarographique 083005MD Orion)
Sonde d’oxygène dissous polarographique (à commander séparément)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11681439
Marque: Thermo Scientific™ STARA1130
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Prenez des mesures simples et précises de l’oxygène dissous et de la température grâce à cet instrument de mesure de paillasse facile à utiliser qui permet de réaliser des analyses de base dans le laboratoire.
Prenez des mesures simples et de routine de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion Star™ A113. Cet instrument est facile à utiliser et économique, conçu pour l’analyse de base de l’oxygène dissous dans le laboratoire. Étalonnez les sondes OD polarographiques en utilisant de l’air saturé en eau ou une valeur personnalisée à l’aide de la titration de Winkler. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Caractéristiques et avantages
  • Température automatique, saisie manuelle de la salinité et compensation manuelle de la pression barométrique pour un résultat précis
  • Deux options d’étalonnage pour répondre à vos exigences : méthode d’air saturé en eau ou titration de Winkler
  • La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données
  • Le boîtier de classe IP54 est résistant aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est insuffisant
  • Compatible avec les sondes polarographiques d’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™
  • Garantie de 3 ans pour le remplacement de l’instrument de mesure
Plusieurs options d’alimentation électrique
  • Adaptateur secteur universel fonctionnant avec pratiquement toutes les sources d’alimentation en courant alternatif
  • Source d’alimentation alternative avec quatre piles AA (vendues séparément)
Écran rétro-éclairé facile à lire
  • Le grand écran d’information affiche clairement les principales informations, notamment les mesures de l’oxygène dissous en mg/l ou en % de saturation, la température, le mode de l’instrument de mesure et la source d’alimentation
  • Thermo Scientific™ AUTO-READ™ verrouille l’écran sur la mesure stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures sont stables, ainsi, vous ne ratez aucune mesure.
  • Une disposition simplifiée des boutons et l’affichage des messages à l’écran facilitent le choix des menus d’étalonnage et de configuration
  • Des icônes fournissent rapidement des informations actualisées sur la durée de vie de la batterie et l’état de l’étalonnage effectué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure de l’oxygène dissous Orion Star A113 avec support
Comprend Instrument de mesure d’oxygène dissous Star A113, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure
Correction de la pression barométrique 450 à 850 mmHg, automatique avec entrée manuelle
Sorties Néant
Measurement Modes Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature)
Types de capteur Capteur d’oxygène dissous polarographique
Gamme (OD par mesure polarographique) 0,00 à 20,00mg/L
Percent Saturation Range (Polarographic DO) Saturation de 0,0 à 200,0 %
Résolution (OD par mesure polarographique) 0,01, 0,1 mg/l
Précision (OD par mesure polarographique) ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Gamme de pression 450 à 850 mmHg (entrée manuelle)
Modes d’étalonnage Air saturé en eau, manuel (méthode de Winkler)
Plage (métrique) de températures 0,0°C à 50,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ± 0,1°C
Sélection de la température Automatique avec sonde de température ATC
Étalonnage de la sonde de température Étalonnage de température en 1 point
Type d’affichage LCD
Mémoire La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres
Points de données 50
Type de fonction d’enregistrement Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu
Détails de la gestion des données Mémoire de données interne
Entrées Mini-DIN 9 broches (capteur d’OD polarographique avec température intégrée)
Certifications/Conformité CE, TUV 3-1, FCC classe A
Indice IP IP 54
Adaptateur secteur Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA (n° de catalogue 1010003)
Dimensions (L x l x H) 24°cm x 18°cm x 11°cm (9,5°in x 7,1°in x 4,3°in.)
Poids (métrique) 0,9 kg
Poids (impériale) 2 lb
Gamme d’humidité relative 5 à 85 %, sans condensation
Garantie Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure
Percent Saturation Range Polarographic DO Saturation de 0,0 à 200,0 %
Clavier Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et raccourcis
Langues Anglais
Modèle Instrument de mesure de paillasse Orion Star A113 oxygène dissous / température
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) 0,1, saturation de 1 %
Percent Saturation Relative Accuracy (Polarographic DO) ± 2 % de saturation ou ± 2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée
Alimentation électrique Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément)
Type de sonde Sonde d’oxygène dissous polarographique (à commander séparément)
Canaux 1
Facteur de salinité 0 à 45 ppt, correction automatique via la saisie manuelle de la salinité de l’échantillon
Stabilité Smart Stability et Smart Averaging
Température (impériale) en fonctionnement 41°F à 113°F (température ambiante)
Température (métrique) en fonctionnement 5°C à 45°C (température ambiante)
Autonomie de la batterie 2000 heures
Type de batterie Quatre piles AA (vendues séparément)