Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissout Orion Star™ A113
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez des mesures simples et de routine de l’oxygène dissous et de la température grâce à l’instrument de mesure de paillasse de l’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion Star™ A113. Cet instrument est facile à utiliser et économique, conçu pour l’analyse de base de l’oxygène dissous dans le laboratoire. Étalonnez les sondes OD polarographiques en utilisant de l’air saturé en eau ou une valeur personnalisée à l’aide de la titration de Winkler. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Caractéristiques et avantages
- Température automatique, saisie manuelle de la salinité et compensation manuelle de la pression barométrique pour un résultat précis
- Deux options d’étalonnage pour répondre à vos exigences : méthode d’air saturé en eau ou titration de Winkler
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données
- Le boîtier de classe IP54 est résistant aux éclaboussures et peut être monté au mur si l’espace sur table est insuffisant
- Compatible avec les sondes polarographiques d’oxygène dissous Thermo Scientific™ Orion™
- Garantie de 3 ans pour le remplacement de l’instrument de mesure
Plusieurs options d’alimentation électrique
- Adaptateur secteur universel fonctionnant avec pratiquement toutes les sources d’alimentation en courant alternatif
- Source d’alimentation alternative avec quatre piles AA (vendues séparément)
Écran rétro-éclairé facile à lire
- Le grand écran d’information affiche clairement les principales informations, notamment les mesures de l’oxygène dissous en mg/l ou en % de saturation, la température, le mode de l’instrument de mesure et la source d’alimentation
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ verrouille l’écran sur la mesure stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures sont stables, ainsi, vous ne ratez aucune mesure.
- Une disposition simplifiée des boutons et l’affichage des messages à l’écran facilitent le choix des menus d’étalonnage et de configuration
- Des icônes fournissent rapidement des informations actualisées sur la durée de vie de la batterie et l’état de l’étalonnage effectué
Spécification
Spécification
| Description | Ensemble d’instruments de mesure de paillasse Orion Star A113 avec capteur d’oxygène dissous polarographique, kit de maintenance et support |
| Comprend | Instrument de mesure de l’oxygène dissous Star A113, sonde d’oxygène dissous polarographique 083005MD Orion, kit d’entretien à oxygène dissous 080513, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure |
| Correction de la pression barométrique | 450 à 850 mmHg, automatique avec entrée manuelle |
| Sorties | Néant |
| Measurement Modes | Oxygène dissous en % de saturation ou mg/l avec température, Dissolved Oxygen (mg/L with Temperature) |
| Types de capteur | Capteur d’oxygène dissous polarographique |
| Gamme (OD par mesure polarographique) | 0,00 à 20,00mg/L |
| Percent Saturation Range (Polarographic DO) | Saturation de 0,0 à 200,0 % |
| Résolution (OD par mesure polarographique) | 0,01, 0,1 mg/l |
| Précision (OD par mesure polarographique) | ±0,2 mg/l ou ±2 % de la mesure, selon la valeur la plus élevée |
| Afficher plus |