Learn More
Thermo Scientific™ Instrument de mesure de paillasse de conductivité Orion Star™ A112
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez des mesures simples et de routine de la conductivité, des matières solides dissoutes totales (TDS) et de la température grâce au conductimètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion Star™ A112. Cet instrument, destiné à l’analyse de la conductivité de base en laboratoire, est facile à utiliser et économique. Obtenez des mesures à compensation thermique à l’aide d’une option linéaire avec des températures de référence de 20°C ou 25°C. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage.
Le conductimètre de paillasse A112 est doté d’une constante de cellule sélectionnable ainsi que de températures de référence de mesure sélectionnables de 20°C ou 25°C garantissant des résultats précis.
- Le grand écran LCD d’information affiche clairement les principales informations, notamment les mesures de la conductivité ou des TDS, la température, le mode de l’instrument de mesure et la source d’alimentation.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ vous garantit de ne pas rater de mesure. Il verrouille l’écran sur la mesure stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures continues sont stables.
- Un bras à électrodes inclus et un support de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
- L’instrument de mesure se branche dans presque toutes les prises de courant à l’aide de l’adaptateur d’alimentation universel inclus ou utilise quatre piles AA (vendues séparément) pour alimenter l’instrument de mesure en courant continu.
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données.
- Le boîtier de classe IP54 résiste aux éclaboussures.
- L’instrument de mesure se monte au mur, ce qui permet de gagner de l’espace sur la paillasse.
Garantie :
- Remplacement de l’instrument de mesure pendant trois ans
Spécification
Spécification
| Description | Kits d’instruments de paillasse de mesure de la conductivité/TDS Orion Star A112 avec capteur de conductivité à 2 cellules, solutions et support |
| Comprend | Adaptateur secteur universel, capteur de conductivité |
| Précision (conductivité) | 0,5 % de la mesure ±1 chiffre |
| Sorties | Néant |
| Measurement Modes | Conductivité ou TDS avec température, TDS with Temperature |
| Sondes compatibles | Capteurs de conductivité à 2 ou 4 cellules avec capteur de température intégré |
| Constante de cellule | 0,001 à 10cm-1 |
| Étalonnage | Conductivité et température |
| Points d’étalonnage (conductivité) | 1 |
| Gamme (conductivité) | 0,01 µS/cm à 200,0 mS/cm |
| Afficher plus |