Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’instrument de mesure de paillasse pH Orion Star™ A111
Simplifiez les mesures simples de pH et de température avec le pH -mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, facile à utiliser pour les essais de base sur le terrain
Marque: Thermo Scientific™ STARA1117
Description
Prenez des mesures courantes simples du pH, des mV et de la température grâce au pH-mètre de paillasse Thermo Scientific™ Orion™ Star A111, un instrument facile à utiliser et économique qui permet de réaliser des analyses de base du pH au laboratoire. Effectuez jusqu’à trois points d’étalonnage du pH avec un rappel facile des points d’étalonnage et de la pente. Naviguez rapidement dans les menus de configuration et assurez l’homogénéité des étalonnages à l’aide du clavier à disposition simple et de messages à l’écran. Utilisez le support d’électrodes fourni pour placer facilement les capteurs dans les échantillons et simplifier le stockage afin de réduire le risque de casse.
Caractéristiques :
- Le grand écran d’information affiche clairement les principales informations, notamment les lectures de pH ou mV, la température, le mode de l’instrument de mesure, des informations d’étalonnage et la source d’alimentation électrique.
- Thermo Scientific™ AUTO-READ™ verrouille l’écran sur la mesure stable et un indicateur de disponibilité alerte l’utilisateur lorsque les mesures sont stables.
- L’instrument de mesure propose un étalonnage du pH jusqu’à 3 points avec reconnaissance automatique des tampons USA/NIST et DIN.
- L’utilisateur peut facilement rappeler les données de pente d’étalonnage pour les vérifications de procédures.
- La mémoire non volatile peut contenir jusqu’à 50 points de données.
- Un bras à électrodes inclus et un support de sonde de nouvelle conception simplifient le maintien et le placement des sondes dans les échantillons.
- Branchez le pH-mètre dans quasiment toute prise de courant à l’aide de l’adaptateur secteur universel inclus ou utilisez quatre piles AA (vendues séparément) pour alimenter l’instrument de mesure en courant continu.
- Le boîtier de classe IP54 peut supporter les éclaboussures et être monté au mur si l’espace sur table est insuffisant.
Comprend :
Orion STAR : pH-mètre de paillasse A111, réf. STARA1110, comprenant un bras à électrodes avec support repensé et adaptateur d’alimentation universel
Orion Star : Kit de pH-mètre de paillasse A111, réf. STARA1115, comprenant une sonde de pH/ATC 3-en-1 Orion Triode™ 9157BNUMD ; un kit de solutions (un flacon de 60 ml de chacun des tampons de pH 4, 7 et 10, une solution de stockage et une solution de nettoyage) ; un bras à électrodes avec support repensé et un adaptateur d’alimentation universel
Orion Star : Kit de pH-mètre de paillasse A111, réf. STARA1116, comprenant une électrode verte Orion GD9156BNWP ; une sonde ATC en acier inoxydable 927007MD ; un bras à électrodes avec support repensé et un adaptateur d’alimentation universel
Spécification
Kit de pH-mètres de paillasse Orion Star A111 avec électrode de pH/ATC ROSS, solutions et support | |
±0,1°C | |
±0,01 | |
Néant | |
pH, mV relatif (RmV) et température | |
0.1, 0.01 | |
0.1 mV | |
-5°C à +105°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
La mémoire non volatile conserve les dernières données et les paramètres | |
Mémorisation automatique des données avec mode de mesure Auto-Read ; mémorisation manuelle des données avec mode de mesure continu | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Adaptateur d’alimentation universel 50-60 Hz, 100-240 VCA 1010003) | |
0.9 kg | |
Garantie de 3 ans pour les instruments de mesure | |
Instrument de mesure du pH/mV/RmV/de la température Orion Star A111, pour paillasse | |
Électrode de pH, électrode de rH, sonde de température ATC (comprend l’électrode de pH/ATC 8157BNUMD ROSS Ultra Triode) | |
± 1999.9 mV | |
pH 7.00 | |
41°F à 113°F (température ambiante) | |
1 | |
2000 h |
pH-mètre Star A111, électrode de pH/ATC BNUMD8157 ROSS Ultra Triode à corps en époxy, kit de tampons et de solutions pH 810199 ROSS, support d’électrodes, adaptateur d’alimentation universel, CD de documentation, guide de démarrage rapide imprimé et certificat de test de l’appareil de mesure | |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
Mémoire de données interne | |
pH, mV ou mV relatif (RmV) avec température, mV, Relative mV with Temperature | |
-2 à 16 | |
± 1600,0 | |
1 à 3 | |
22,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
LCD | |
50 | |
BNC (électrode de pH ou rH), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC) | |
IP 54 | |
24°cm x 18°cm x 11°cm (9.5°in x 7.1°in x 4.3°in.) | |
2 lb | |
Simple avec touche pour mesure, touches de défilement et clavier | |
Adaptateur secteur universel (inclus) ou 4 piles AA (vendues séparément) | |
Anglais | |
5 à 85% sans condensation | |
Smart Stability et Smart Averaging | |
5 à 45°C (température ambiante) | |
4 piles AA (vendues séparément) |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P321-Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premier secours sur cette étiquette).
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium lauryl sulphate
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.