Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH/ATC rechargeables Orion™ ROSS Ultra™ Triode™ pour instruments de mesure série Orion
Mesurez les milieux biologiques, les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et plus encore avec les électrodes combinées de pH / compensation automatique de la température rechargeables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ Triode™.
Marque:  Thermo Scientific™ 8157BNUMD
Code produit. 10206993
  • 413.06€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mesurez les milieux biologiques, les produits pharmaceutiques, les aliments et bien plus encore grâce aux électrodes combinées pH/ATC Triode™ Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ réutilisables. Elles sont idéales pour toute application où l’utilisation d’électrodes de référence métalliques contaminerait les échantillons. Nos électrodes de pH/ATC ROSS Ultra Triode offrent plus de flexibilité, de précision et de justesse dont vous avez besoin pour les mesures de pH. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine. Elles offrent une grande stabilité et dérive et sont livrées avec une garantie de remplacement de deux ans.
Mesurez le pH et la température avec une seule électrode.
Mesurez les milieux biologiques, les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires et plus encore avec les électrodes combinées de pH / compensation automatique de la température rechargeables Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ pH/ATC rechargeables Triode™. Elles conviennent parfaitement pour toutes les applications dans lesquelles l’utilisation d’électrodes de référence métalliques contaminerait les échantillons. Les électrodes ROSS Ultra offrent les meilleures performances en matière de température dans des cycles répétés de variations de température par rapport à toutes les autres électrodes. Elles offrent une grande stabilité et une bonne dérive, et sont soumises à une garantie de remplacement de deux ans.
Maintenez l’intégrité de l’échantillon, même dans les tampons TRIS ; Les électrodes de conception à double jonction ROSS ne contiennent pas d’argent susceptible de se lier à des échantillons biologiques. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine.
Compatibles avec les appareils de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, et Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
  • Industries pharmaceutiques / biopharmaceutiques
  • Industrie alimentaire
  • Universités / Gouvernements
  • Environnement
Applications :
  • Contrôle de la qualité
  • Recherche
  • Usage général
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Électrodes combinées de pH/ATC rechargeables Orion ROSS Ultra Triode avec un connecteur BNC et MiniDIN 8 broches, ainsi qu’un câble de 1 mètre
Fibre de verre
0 à 14
Électrode combinée pH / ATC
Instruments de mesure Orion Versa Star, Star A et Dual Star
7
0.01
2 ans
1 m
BNC étanche, mini-DIN 8 broches
Corps époxy
0°C à 100°C
Solution de remplissage KCl 3 M pour électrode ROSS (réf. 810007)
ROSS
pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique
TRIS, sulfures ou protéines
120 mm
12 mm