Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes combinées pH / ATC à faible entretien Orion™ ROSS Ultra™ Triode™
Code produit. 15950377
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC étanche, RCA, RCA
BNC étanche, mini-DIN 8 broches, 8-pin Mini-DIN
Longueur (métrique) du câble:
1 m
1 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15950377
Marque: Thermo Scientific™ 8107BNURCA
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Mesurez le pH et la température dans des échantillons grâce à ces électrodes combinées pH/ATC à faible entretien.
Augmentez la précision de vos relevés grâce aux électrodes combinées pH/ATC Triode™ ROSS Ultra™ Thermo Scientific™ Orion™ à faible entretien.Ces électrodes combinées sont dotées d’un capteur de pH qui offre des performances supérieures à des températures d’échantillon variables.Elles combinent la stabilité, la précision et la vitesse de réponse de la gamme ROSS Ultra avec la mesure de température intégrée.Les électrodes Orion ROSS ne contiennent aucun argent ni chlorure d’argent ; elles sont dotées d’une conception à double jonction qui protège l’échantillon contre la contamination et rend les électrodes compatibles avec les tampons TRIS.
Mesurez le pH et la température avec une électrode à faible entretien
Les échantillons de faible force ionique, tels que les eaux propres, nuisent aux performances des électrodes de pH. Une réponse lente, une mauvaise précision et une dérive sont courantes. L'électrode de pH Triode Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 répond en une minute, ce qui prouve une lecture stable et précise.
Effectuez des mesures de pH plus rapidement. Bénéficiez d’une longue durée de vie sans entretien des électrodes grâce à un gel spécial à longue durée de vie et à une conception innovante de jonction capillaire en verre. Maintenez l’intégrité de l’échantillon, même dans les tampons TRIS ; les électrodes de conception à jonction double ROSS ne contiennent pas d’argent, qui peut se lier à des échantillons biologiques. Dotées de capteurs de température intégrés, ces électrodes offrent une solution pratique pour vos mesures d’échantillons de routine.
Compatible avec les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A, et les instruments de mesure Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™, ainsi que les pH-mètres Mettler Toledo™.
Marchés cibles :
  • Pharmaceutique/biopharmaceutique
  • Production alimentaire
  • Secteur académique / public
  • Environnement
Applications :
  • Contrôle de la qualité
  • Research
  • Universel
Spécification
Description Électrodes combinées de pH/ATC à faible entretien Orion ROSS Ultra Triode avec un connecteur BNC et RCA ainsi qu’un câble de 1 mètre
Types de connecteurs BNC étanche, RCA, RCA
Jonction Capillaire en verre
Matériau Corps en époxy robuste, rempli de gel à faible entretien
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Type Électrode combinée pH / ATC
Type de solution de remplissage Aucun requis
À utiliser avec (équipement) pH-mètres Mettler Toledo série cinq et sept
Référence interne ROSS
Point isopotentiel 7
Précision relative pH pH de 0,03 pour les tampons avec compensation thermique automatique
Précision 0,01
Garantie 18 mois
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Diamètre (métrique) 12 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.