Learn More
Thermo Scientific™ Kits de résistances et accessoires Orion™
Utilisez le kit de résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres de séries Versa Star et Star A dotés de connecteurs MiniDIN à 8 broches.
Marque:  Thermo Scientific™ 013017
Code produit. 11708216
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez le kit d’étalonnage des résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Star série A et des conductimètres existants Orion™ de la série Star. Chaque kit d’étalonnage de la conductivité comprend six résistances qui simulent les valeurs de conductance nominale comprises entre 1 μS et 100 mS et qui sont dotées de connecteurs Mini-DIN à 8 broches.
Étalons de conductivité
  • Traçables aux matériaux de référence standards du NIST
  • Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises
  • Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument de mesure Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cellule en verre de rechange
Sondes de conductivité (013016MD, 013016A et 013016D)
Cuve à circulation de rechange
Oui
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.