Learn More
Thermo Scientific™ Capuchon optique de rechange pour sonde Orion™ RDO™
Utilisez le capuchon optique de rechange pour sonde avec les sondes RDO.
Marque: Thermo Scientific™ 087001
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01620kg
Description
Utilisez le capuchon optique de rechange pour sonde Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ avec les sondes RDO Orion.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.Spécification
Capuchon optique | |
Sondes Orion RDO 087010MD, 087020MD, 087030MD, 087050MD, 087100MD | |
Bouchon optique de sonde |
Ne pas utiliser de solvants ou de savons pour nettoyer le capuchon RDO et ne pas le frotter avec un produit abrasif. L’utilisation de ces produits abîmera le capuchon RDO et annulera la garantie. Ne pas laisser de dépôts de sel ou minéraux se former sur le capuchon RDO.