Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de pH Orion™ Pure Water™ et ajusteur pHISA™
Code produit. 11787787
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Ajusteur de faible force ionique pHISA
Ajusteur de puissance ionique / tampon pH
Tampon de pH A
Tampon de pH B
Tampon de pH C
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
5 pièces
Code produit. 11787787
Marque: Thermo Scientific™ 700003
Puits d’échantillonnage, pluie, distillé/déminéralisé, alimentation de chaudière et eaux de process avec cet ajusteur.
Échantillonnez de l’eau de puits, de pluie, distillée / déminéralisée, d’alimentation de chaudière, de process et plus grâce aux tampons de pH Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ et à l’ajusteur pHISA™. Vous obtiendrez ainsi des résultats de pH rapides et précis pour les eaux ultra-pures et à faible force ionique.
Caractéristiques :
  • Augmente la précision de la mesure
  • Réduit la dérive de l’électrode
  • Élimine la contamination de l’échantillon
Kit de test de pH Pure Water :
  • Ce kit contient des tampons spéciaux de faible force ionique pour l'étalonnage et un additif appelé ajusteur pHISA™, qui permettent d'accroître la force ionique de l'échantillon sans en modifier le pH.
  • Pour optimiser les résultats, une électrode de pH de haute qualité telle que l’électrode de pH à corps en verre Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™, réf. 8102BNUWP est recommandée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ajusteur de faible force ionique pHISA
Point d’ébullition 100°C
Couleur Transparents
À utiliser avec (application) Vous obtiendrez ainsi des résultats de pH rapides et précis pour les eaux de haute pureté et à faible force ionique. Recommandé pour les échantillons d'eau de puits, de pluie, distillée / déminéralisée, l'eau d'alimentation de chaudière et l'eau de traitement.
À utiliser avec (équipement) pH-mètre et électrode
pH 4 to 7.1
Forme physique Solution
Quantité 60mL
Formule Chlorure de potassium
Conditionnement Flacon
Informations sur la solubilité Soluble
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.