Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de pH Orion™ Pure Water™ et ajusteur pHISA™
Description
Échantillonnez de l’eau de puits, de pluie, distillée / déminéralisée, d’alimentation de chaudière, de process et plus grâce aux tampons de pH Thermo Scientific™ Orion™ Pure Water™ et à l’ajusteur pHISA™. Vous obtiendrez ainsi des résultats de pH rapides et précis pour les eaux ultra-pures et à faible force ionique.
Caractéristiques :
- Augmente la précision de la mesure
- Réduit la dérive de lʼélectrode
- Élimine la contamination de lʼéchantillon
Kit de test de pH Pure Water :
- Ce kit contient des tampons spéciaux de faible force ionique pour lʼétalonnage et un additif ajusteur pHISA™, qui permettent dʼaccroître la force ionique de lʼéchantillon sans en modifier le pH
- Pour optimiser les résultats, une électrode de pH de haute qualité telle que l’électrode de pH à corps en verre Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™, réf. 8102BNUWP est recommandée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de pH C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Transparents |
| À utiliser avec (application) | Obtenez des résultats de pH rapides et précis dans des eaux de haute pureté et de faible force ionique. Recommandé pour des échantillons tels que l’eau de puits, l’eau de pluie, l’eau distillée/déionisée, l’eau d’alimentation de chaudière et l’eau de traitement. |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 9.15 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 475ml |
| Formule | Eau, borate de sodium, chlorure de potassium, hydroxyde de sodium |
| Conditionnement | Flacon |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.