Learn More
Thermo Scientific™ Protections Orion pour cellules de conductivité et sondes d'oxygène dissous
Fournissez une protection et un poids supplémentaires grâce à ces protections pour les cellules de conductivité et les sondes d’oxygène dissous.
Marque: Thermo Scientific™ 081045
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Offre une protection et un poids supplémentaires pour les cellules de conductivité et les sondes OD grâce aux protections Thermo Scientific™ Orion™ pour les cellules de conductivité et les sondes d’oxygène dissous. Utilisez la protection en acier inoxydable lorsqu’une protection et un poids optimum sont requis. Combinez le bouchon en acier inoxydable et le manchon en plastique lorsque le poids pour l’immersion et la protection standard sont nécessaires. Lorsqu’un poids et une protection minimum sont requis, utilisez la protection tout en plastique.
À utiliser avec
- Cellules de conductivité : 013005MD, 013010MD, 0130020MD, 013025MD, 013005A, 013010A et 013005D
- Sondes d'oxygène dissous : 080510MD, 0830005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 083005A, 083010A et 083005D
Spécification
plastique | |
Cellules de conductivité, sondes à oxygène dissous | |
Protections pour les cellules de conductivité et les sondes d’oxygène dissous | |
Acier inox, plastique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.