Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 pH/ion Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
1422.00€ - 2258.00€
Spécification
Sorties USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Adaptateur secteur Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Précision (ions spécifiques) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Précision (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Précision (pH) ±0.002 pH
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
30245776
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2140
pH/Ion Bench Meter with Stand
1422.00€
1 kit
30245793
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2145
pH/Ion Bench Meter pH Kit
1970.00€
1 kit
30245819
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2146
pH/Ion Bench Meter Ammonia Kit
2212.00€
1 kit
30245803
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2147
pH/Ion Bench Meter Fluoride Kit
2258.00€
1 kit
30245798
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2148
pH/Ion Bench Meter Sodium Kit
2176.00€
1 kit
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 pH/ion Bench Meter