Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 pH/ion and DO Bench Meter
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration, dissolved oxygen, barometric pressure and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
1902.00€ - 3870.00€
Spécification
Sorties USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Adaptateur secteur Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Précision (baromètre) ±6.0 mmHg; ±0.008 bar
Précision (DO) ±2% saturation; ±0.02 mg/L or ppm
Précision (ions spécifiques) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
30245806
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2160
pH/Ion/DO Bench Meter with Stand
1902.00€
1 kit
30245795
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2165
pH/Ion/DO Bench Meter Standard pH and DO Kit
3106.00€
1 kit
30245794
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2166
pH/Ion/DO Bench Meter pH and BOD Kit
3870.00€
1 kit
30245785
Afficher les documents
Thermo Scientific™
PSTAR2167
pH/Ion/DO Bench Meter pH and Optical DO Kit
3202.00€
1 kit
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 pH/ion and DO Bench Meter