Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
Marque: Thermo Scientific™ AC4P78
6.26 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
Réactifs pratiques pour la mesure colorimétrique. Prédosés et prêts à l'emploi
- Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
- Compatible avec les colorimètres Orion™ AQUAfast™
Spécification
Fer , Ferro | |
Eaux usées : Méthodes standard 3500-Fe-1997 | |
100 sachets de poudre ferro | |
100 tests | |
Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24) |
Fer (ferro) | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
0,02 à 3 mg/l de Fe | |
1,10-Phénanthroline |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium dithionite, disodium disulphite
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.