Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
Marque: Thermo Scientific™ AC4P42
Description
Les paquets de produits chimiques en poudre Thermo Scientific™ Orion sont des réactifs économiques à dissolution rapide qui fonctionnent avec l’AQ4000 et des colorimètres d’autres fabricants.
Réactifs pratiques pour la mesure colorimétrique. Prédosés et prêts à l'emploi
- Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
- Compatible avec les colorimètres Orion™ AQUAfast™
Spécification
Sachets de réactif en poudre au molybdate AQUAfast, 100 tests | |
Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 | |
Powder Pack | |
0,5 à 66 mg/l de MoO4 | |
Acide mercaptoacétique |
Molybdate/molybdène | |
Ensemble de 3 : 100 sachets de poudre HR1 de molybdène, 100 sachets de poudre HR2 de molybdène, 100 sachets de poudre HR3 de molybdène | |
100 tests | |
Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.