Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Code produit. 11712248
Click to view available options
Type:
Ammoniac
Chlore (libre)
Chlore (total)
Cuivre (libre)
Fer (ferro)
Fer (total)
Manganèse
Molybdate/molybdène
Nitrite
Phosphate (ortho)
Silice
Sulfate
Plage:
0,01 à 0,3 mg/l de N
0,01 à 0,8 mg/l de N
0,02 à 1,8 mg/l de Fe
0,02 à 2 mg/l de CI2
0,02 à 2 mg/l de Cl2
0,02 à 3 mg/l de Fe
0,05 à 5 mg/l de Cu
0,06 à 2,5 mg/l de PO4
0,1 à 18 mg/l de Mn
0,5 à 66 mg/l de MoO4
1 à 90 mg/l de SiO2
5 à 100 mg/l de SO4
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
100 tests
Code produit. 11712248
Marque: Thermo Scientific™ AC4P60
Réalisez des mesures plus faciles et plus propres avec des produits chimiques en sachets de poudre pré-mesurés et prêts à l’emploi.
Utilisez les réactifs en sachets de poudre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific Orion AquaMate Vis et UV-Vis. Les produits chimiques en sachets de poudre se dissolvent rapidement en solution, sont faciles à mélanger et ne nécessitent pas de tige d’agitation ou d’écrasement. Chaque sachet de poudre est entaillé pour une ouverture simplifiée de la pochette en laboratoire ou sur le terrain. Les réactifs pour sachets de poudre mesurent l’aluminium, l’ammoniaque, le chlore, le cuivre, le cyanure, DEHA, le fer, le manganèse, le molybdate, la nitrite, le phosphate, la silice et le sulfate.
  • Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
  • Compatible avec les colorimètres Orion™ AQUAfast™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Silice
Méthodes approuvées par l’EPA Eau potable : Méthodes standard 4500-SiO2 C ; eaux usées : Méthodes standard 4500-SiO2 C
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700
Comprend Ensemble de 3 : 100 sachets de réactif en poudre d’acide HR de silice, 100 sachets d’acide citrique de silice en poudre, 100 sachets de molybdate HR de silice en poudre
Conditionnement Powder Pack
Quantité 100 tests
Plage 1 à 90 mg/l de SiO2
Accessoires recommandés Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24)
Méthode de test Silicomolybdate
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium bisulphate, dipotassium disulphate
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.