Learn More
Thermo Scientific™ Paquets de produits chimiques en poudre Orion™
Description
Utilisez les réactifs en sachets de poudre Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast avec les colorimètres Orion AQUAfast et les spectrophotomètres Thermo Scientific Orion AquaMate Vis et UV-Vis. Les produits chimiques en sachets de poudre se dissolvent rapidement en solution, sont faciles à mélanger et ne nécessitent pas de tige d’agitation ou d’écrasement. Chaque sachet de poudre est entaillé pour une ouverture simplifiée de la pochette en laboratoire ou sur le terrain. Les réactifs pour sachets de poudre mesurent l’aluminium, l’ammoniaque, le chlore, le cuivre, le cyanure, DEHA, le fer, le manganèse, le molybdate, la nitrite, le phosphate, la silice et le sulfate.
- Équivalent à d’autres produits chimiques largement utilisés et connus
- Compatible avec les colorimètres Orion™ AQUAfast™
Spécification
Spécification
| Type | Phosphate (ortho) |
| Méthodes approuvées par l’EPA | Eau potable : ASTM D515-88 (A)/Méthodes standard 4500-P E ; eaux usées : Méthodes standard 4500-P E |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres Orion AquaMate Vis et UV-Vis, colorimètre Orion AQUAfast AQ4000, colorimètre Orion AQUAfast AQ3700 |
| Comprend | 100 sachets de poudre Phos3 |
| Conditionnement | Powder Pack |
| Quantité | 100 tests |
| Plage | 0,06 à 2,5 mg/l de PO4 |
| Accessoires recommandés | Flacons ronds AQUAfast 24 mm (n° de cat. AC2V24) |
| Méthode de test | Phosphomolybdène/acide ascorbique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.