Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour potassium Orion™
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques du potassium dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour potassium Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9719BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. À utiliser avec le module 971901.
L’électrode à demi-cellule pour potassium 9319BN (livrée avec le module à demi-cellule 931901) doit être utilisée avec l’électrode de référence à double jonction Sure-Flow Orion 900200.
- Numéro de catalogue de l’étalon : 0,1 M KCl / 921906
- Numéro de catalogue ISA requis : 931911
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Aucun |
| Description | Module de rechange pour électrode demi-cellule au potassium 9319BN |
| Dérive | potentiels stables et sans dérive |
| Jonction | La jonction Sure-Flow à écoulement libre garantit la stabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
| Type | Électrode combinée sélective d’ions |
| Paramètre | Potassium |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.