Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Orion™
Obtenez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™.
Marque: Thermo Scientific™ 911110
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Obtenez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage et de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi
Solutions de nettoyage :- Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D ; chaque lettre désignant une formulation unique.
- La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéinés, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants huileux et gras.
- Les flacons incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage d’électrode.
Inclut :
- 1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D
- 1 bécher
- 1 pipette
Solutions de stockage :
- La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900021
Nouvelle référence : 900021-WA
Ancienne référence : 900022
Nouvelle référence : 900022-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spécification
Boîte de 10 sachets de solution de rinçage pour électrodes de pH | |
Solution de rinçage pour électrodes de pH | |
Sachet |
Électrode pH | |
Rincer |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.