Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de nettoyage pour électrodes de pH Orion™
Code produit. 11722737
Click to view available options
Type de solution de remplissage:
A, B, C, D
Nettoyage
Nettoyage général (C)
Rincer
Quantité:
10 paquetes
25 paquets
30 ml
60 ml
Afficher les composants individuels
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
4 pièces
60mL
Code produit. 11722737
Marque: Thermo Scientific™ 510015
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce à ces solutions de nettoyage pour électrodes de pH.
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de nettoyage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de nettoyage :
  • Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D ; chaque lettre désignant une formulation unique.
  • La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéinés, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants huileux et gras.
  • Les flacons incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage d’électrode.
Inclut :
  • 1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D
  • 1 bécher
  • 1 pipette
Solutions de stockage :
  • La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900021
Nouvelle référence : 900021-WA
Ancienne référence : 900022
Nouvelle référence : 900022-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon de 2 oz (60 ml) de solution antitâche No Cal
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de nettoyage pour électrode pH
Type de solution de remplissage Nettoyage
À utiliser avec (application) Ces solutions permettent d’obtenir des performances optimales et prolongent la vie utile des électrodes
Conditionnement Flacon
Quantité 60 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.