Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using these pH electrode storage solutions.
Marque: Thermo Scientific™ 910001
55.54 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Beschreibung
Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH Electrode Storage Solutions in ready to use bottles.
Solutions de nettoyage :- Les solutions sont identifiées par les lettres A, B, C et D ; chaque lettre désignant une formulation unique.
- La solution nettoyante A permet d’éliminer les contaminants protéinés, la solution nettoyante B d’éliminer les contaminants bactériens, la solution nettoyante C est une solution de nettoyage général et la solution nettoyante D permet d’éliminer les contaminants huileux et gras.
- Les flacons incluent un petit bécher servant de conteneur pour la solution et une pipette en plastique pour retirer l’ancienne solution de remplissage d’électrode.
Inclut :
- 1 flacon de chacune des solutions de nettoyage A, B, C, et D
- 1 bécher
- 1 pipette
Solutions de stockage :
- La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Remarque :
les références des produits ci-dessous ont été modifiées suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900021
Nouvelle référence : 900021-WA
Ancienne référence : 900022
Nouvelle référence : 900022-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spezifikation
Solution de stockage pour électrodes de pH, flacon de 475 ml (1 pinte) | |
Solution de stockage pour électrode de pH | |
permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons. | |
475 ml |
Électrode pH | |
Stockage | |
Flacon |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.