Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de stockage pour électrodes de pH Orion™
Code produit. 11777797
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode pH
Quantité:
60 ml
475 ml
19 L
Conditionnement:
1 pièce
475mL
Code produit. 11777797
Marque: Thermo Scientific™ 910060
Includes
5 x 60mL Bottles
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce à ces solutions de stockage pour électrodes de pH.
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de stockage :
  • La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons
Garantie : dès sa sortie de l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de stockage pour électrodes de pH, flacons (5 x 60 ml) (5 x 2 oz)
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de stockage pour électrode de pH
Type de solution de remplissage Stockage
À utiliser avec (application) Permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Conditionnement Flacon
Quantité 60 ml
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.