Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de stockage pour électrodes de pH Orion™
Code produit. 11752797
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode pH
Quantité:
60 ml
475 ml
19 L
Conditionnement:
1 pièce
475mL
Code produit. 11752797
Marque: Thermo Scientific™ 9100CB
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce à ces solutions de stockage pour électrodes de pH.
Recouvrez des performances optimales et prolongez la vie des électrodes grâce aux solutions de stockage pour électrodes de pH Thermo Scientific™ Orion™ proposées dans des flacons prêts à l’emploi.
Solutions de stockage :
  • La solution de stockage permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons
Garantie : dès sa sortie de l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Solution de stockage pour électrodes de pH, cubitainer de 19 litres (5 gal)
À utiliser avec (équipement) Électrode pH
Type Solution de stockage pour électrode de pH
À utiliser avec (application) Permet de garantir le bon fonctionnement de l’électrode de pH après un stockage prolongé, une nuit de stockage ou entre deux échantillons.
Conditionnement Cubitainer
Quantité 19 L
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.