Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes nitrate Orion™
Les électrodes nitrate Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP et Orion 9707BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le nitrate dans les solutions aqueuses.
Marque: Thermo Scientific™ 9707BNWP
824.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les électrodes nitrate Thermo Scientific™ Orion 9307BNWP et Orion 9707BNWP ionplus mesurent simplement, précisément et économiquement le nitrate dans les solutions aqueuses.
L'électrode nitrate Orion 9707BNWP offre les avantages supplémentaires découlant du concept de référence Sure-Flow.
- Numéro de catalogue des étalons : 920706 — 0.1M NaNO3 ; 920707 — 1 000 ppm N ; 930707 — 100 ppm N
- Numéro de catalogue ISA requis : 930711 ou 930710 / nitrate ISS
Spécification
BNC | |
potentiels stables et sans dérive | |
Appareils de mesure ISE |
Électrode combinée nitrate avec connecteur BNC étanche | |
La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité | |
Électrode combinée sélective d’ions |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.