Learn More
Thermo Scientific™ Électrode spécialisée à embout perforant Orion™, modèle 91-63
Code produit. 10507791
Click to view available options
Type:
Électrodes à embout pointu spécialisées
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10507791
Marque: Thermo Scientific™ 9163SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’électrode spécialisée à embout perforant Thermo Scientific™ Orion, modèle 91-63, est une électrode de pH combinée pour percer les échantillons mous.
Électrode de pH combinée pour percer les échantillons mous.
Orion™ Single Junction Electrodes provide a reliable option for routine pH measurement. These silver chloride electrodes are available in a variety of styles and provide accurate measurements of typical samples.
Solutions required 
Electrode fill solution
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
910001      pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
910168     pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
910104     pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
910105     pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
910686     pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910107     pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL 
910918     pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910110     pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
910112     pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
910199     Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
                 electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
900020     Cleaning solution A and C, 30 ml each. B and D, 60 ml each
Items included with
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution 60mL 1 bottle
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de titration spéciale
Type Électrodes à embout pointu spécialisées