Learn More
Thermo Scientific™ Électrodes pour plomb Orion™
L'électrode à demi-cellule plomb Thermo Scientific™ Orion 9482BN et l'électrode plomb Orion 9682BNWP ionplus série Sure-Flow mesurent rapidement, simplement, précisément et économiquement les ions plomb dans les solutions aqueuses.
1045.20€ - 1346.70€
Spécification
Dérive | potentiels stables et sans dérive |
---|---|
Jonction | La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité |
À utiliser avec (équipement) | Appareils de mesure ISE |
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10191251
|
Thermo Scientific™
9482BN |
BNC |
1206.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10479102
|
Thermo Scientific™
9482SC |
vis |
1346.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10587401
|
Thermo Scientific™
9682BNWP |
Waterproof BNC |
1045.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Effectuez des mesures rapides, simples, précises et économiques des ions plomb dans les solutions aqueuses grâce aux électrodes pour plomb Thermo Scientific™ Orion™.
L’électrode 9682BNWP est une électrode combinée avec une jonction Sure-Flow™ qui permet un nettoyage facile. Alors que les jonctions d’électrode conventionnelle se bouchent, la jonction Sure-Flow peut être ouverte et nettoyée en rinçant, d’une simple pression sur le capuchon. L’électrode pour plomb constitue un détecteur sensible pour le titrage des ions sulfate avec le perchlorate de plomb.
Spécification
potentiels stables et sans dérive | |
La jonction Sure-Flow™ à écoulement libre garantit la stabilité | |
Appareils de mesure ISE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.