Learn More
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 Bench pH Meters
Orion Lab Star PH111 benchtop pH meters measure pH or ORP with mV and temperature, feature a large backlit display for easy viewability, and offer small footprint to save bench space. The Orion Lab Star pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing and data recording.
655.26€ - 1045.20€
Spécification
Précision (mV) | ±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée |
---|---|
Précision (température) | ±0,3°C /±0,5°F |
Détails de la gestion des données | Transférez un point de données unique ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur |
Sorties | Ordinateur ou imprimante (STARA-106) |
Measurement Modes | pH avec mV et température ou ORP avec mV et température, ORP with mV and Temperature |
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17731849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1110 |
Instrument de mesure de paillasse pH/mV PH111 Orion série Lab Star avec support | Instrument de mesure avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel |
655.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17741849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1115 |
Kit standard d’instrument de mesure de paillasse PH111 pH/mV Orion série Lab Star | Électrode pH/ATC 9157BNMD à corps époxy rechargeable916099 tampon pH 4/7/10, solution de stockage et de nettoyage Kitmètre de 60 ml avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel |
898.47€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17751849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1116 |
Kit Bio d’instrument de mesure de paillasse pH/mV Orion de série Lab Star PH111 facile à nettoyer | Électrode de pH GD9156BNWP double jonction rechargeable à corps époxy, sonde de température ATC 927007MD en acier inoxydable, tampon pH 4/7/10 916099, solution de stockage et de nettoyage Kitmètre de 60 ml avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel |
965.81€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17761849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1117 |
Kit Bio d’instrument de mesure de paillasse PH111 pH/mV Orion série Lab Star, faible maintenance | Électrode de pH GD9106BNWP double jonction remplie de gel à corps époxy, sonde de température ATC 927007MD en acier inoxydable, tampon pH 4/7/10 916099, solution de stockage et de nettoyage Kitmètre de 60 ml avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel | N/A | ||||||
17771849
|
Thermo Scientific™
LSTAR1118 |
Kit d’instrument de mesure de paillasse PH111 pH/mV Orion série Lab Star pour échantillons difficiles | Électrode de pH 9165 BNWP Sure-Flow rechargeable à corps époxy, sonde de température ATC 927007MD en acier inoxydable, tampon pH 4/7/10 916099, solution de stockage et de nettoyage Kitmètre de 60 ml avec support d’électrode, câble PC, adaptateur d’alimentation universel |
1045.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Discover the award-winning Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter. Measure pH or ORP simultaneously with mV and temperature. Featuring a large, backlit display for easy viewability and small footprint to save bench space, this pH meter is ideal for simplified, budget-friendly lab testing. Use the onscreen stabilizing and ready indicators to help identify when pH meter and ORP meter readings are complete. View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp, record key measurements using the 500-point data log with date and time stamp, and output all logs to a printer or computer.
Orion Lab Star PH111 pH Meter Features
- Budget-friendly pH meter for simplified pH and ORP testing
- Display shows pH, mV and temperature simultaneously for accurate data recording
- Measure -2.000 to 18.000 pH, -2000.0 to +2000.0 mV and -5.0 to 105.0 °C or 23.0 to 221.0 °F to ensure comprehensive measurement capabilities
- Perform one to five point pH calibrations, one point ORP calibrations and one point temperature adjustment calibrations for proficient SOP compliance
- Large 5 inch backlit display makes viewing and recording measurements easy
- Small meter footprint saves valuable bench space in your lab
- Onscreen stabilizing and ready indicators help identify when readings are complete
- pH electrode condition icon helps ensure reliable electrode performance
- Date and time data stamped data and calibration logs support GLP compliance
- View active pH, ORP and temperature calibration logs with date and time stamp to ensure accurate, reproducible measurements
- Use 500-point data log with date and time stamp to record key measurements
- Output data and calibration logs to a printer or computer for long-term data storage
Meter and Meter Kits
- LSTAR1110 is the pH meter and stand option, which allows you to purchase your pH electrode separately
- LSTAR1115 is the standard pH meter kit option, for common pH samples such as drinking water, tap water, buffers (non-TRIS) and general purpose student use
- LSTAR1116 is the easy-to-clean bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included refillable pH electrode is easy-to-clean and restore
- LSTAR1117 is the low-maintenance bio pH meter kit option, for pH samples containing TRIS buffers, proteins, sulfides, halides or other components that can interfere with silver-chloride; included gel-filled pH electrode is low-maintenance and easy to operate
- LSTAR1118 is the difficult sample pH meter kit option, for pH samples that are thick, viscous or semi-solid including foods, beverages, wastewaters, emulsions, soils, slurries, suspended solids or sludges
Spécification
±0,2 ou ±0,05 %, selon la valeur la plus élevée | |
Transférez un point de données unique ou tous les points de données vers l’imprimante ou l’ordinateur | |
pH avec mV et température ou ORP avec mV et température, ORP with mV and Temperature | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0 | |
0,1 mV | |
-5,0°C à +105,0°C | |
0,1°C, 0,1°F | |
Étalonnage de température en 1 point | |
Oui | |
500 avec horodatage | |
Alarme de rappel d’étalonnage | |
CE, TUV 3-1, FCC classe A | |
Alimentation électrique universelle 100-240 V 50/60 Hz avec connexion d’instrument de mesure à verrouillage rotatif et prises murales interchangeables pour les prises US/Japon, Euro, UK/Singapour, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine. | |
1,54 lb |
±0,3°C /±0,5°F | |
Ordinateur ou imprimante (STARA-106) | |
pH, ORP et température | |
1 à 5 points | |
±2 000,0 mV ±avec décalage de 250 mV | |
1 (ORP) | |
23,0°F à 221,0°F | |
Manuel ou automatique avec sonde de température ATC | |
5 po, rétro-éclairé | |
Non volatile | |
Automatique avec les modes lecture automatique et lecture temporisée, manuel avec le mode lecture continue | |
BNC pour pH ou ORP, MiniDIN à 8 broches pour ATC | |
IP54 | |
700 grammes | |
Garantie de l’instrument de mesure de 3 ans |