Learn More
Thermo Scientific™ Ajusteurs de force ionique ISE Orion™ et réactifs spéciaux
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™.
Marque: Thermo Scientific™ 951210
Description
Prenez des mesures d’ISE plus précises et reproductibles grâce aux ajusteurs de force ionique (ISA) ISE et réactifs spéciaux Thermo Scientific™ Orion™. Les ajusteurs de force ionique s’utilisent pour l’analyse avec électrodes sélectives d’ions ; les réactifs spéciaux s’utilisent avec certaines électrodes sélectives d’ions.
Garantie : Prêt à l’emploi
L’ajusteur de force ionique est ajouté à tous les échantillons et étalons pour créer une force ionique de fond uniforme permettant des mesures plus reproductibles. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) et l’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) comprennent tous deux un colorant bleu indiquant le pH pour une vérification instantanée du pH correct des échantillons et des étalons d’ammoniac sans qu’une mesure de pH ne soit requise. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac (951211) évite la complexation de l’ammoniac et inhibe la formation d’hydroxydes métalliques, ce qui permet la détermination de l’ammoniac total de l’échantillon et augmente la précision des résultats. L’ISA d’ajustement de pH de l’ammoniac à faible concentration (951210) est idéal pour les échantillons d’ammoniac dont la concentration est inférieure ou égale à 10 ppm et ne contenant pas d’interférences dues à du métal.
Tous les ajusteurs de force ionique et réactifs spéciaux sont conditionnés en flacons de 475 ml (1 pinte), sauf les ajusteurs suivants :
- Les numéros 941709, conditionné en deux flacons de 1 litre (2 x 1 quart)
- Les numéros 941609, conditionné en quatre flacons de 475 ml (4 x 1 pinte)
- Les numéros 940909, conditionné en un flacon de 3,7 litres (1 gallon)
- Les numéros 940999, conditionnée en quatre flacons de 3,7 litres (4 x 1 gallon)
Spécification
10°ppm | |
Électrode sélective d’ions | |
Ajusteurs de force ionique utilisés pour l’analyse avec des électrodes sélectives d’ions et des réactifs spéciaux utilisés avec certaines électrodes sélectives d’ions | |
475 ml |
ISA d’ajustement de pH pour électrode ammoniac | |
Réactifs pour électrodes sélectives d’ions | |
Flacon |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ secouriste.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P321-Traitement spécifique (voir instructions supplémentaires sur l'administration d'antidotes sur cette étiquette).,Traitement spécifique (voir instructions supplémentaires sur l'administration d'antidotes sur cette étiquette).
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.,Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.,EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.,Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.,Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.,EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.,EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.,Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.,NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.,Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.,Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.,EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.,Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide, Methanol, Thymolphtale
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.