Learn More
Thermo Scientific™ Solutions de remplissage pour ISE Orion™
Description
Améliorez les performances et prolongez la durée de vie de vos électrodes sélectives d’ions grâce à ces solutions de remplissage pour ISE Thermo Scientific™ Orion™. Ces solutions sont spécialement formulées pour fonctionner avec les électrodes sélectives aux ions recommandées et empêcher les interférences dues à la solution de remplissage au niveau de l'électrode.
- Solutions de remplissage / entretien à utiliser avec les électrodes sélectives d’ions (ISE) Thermo Scientific™ Orion™
- Les solutions de remplissage ISE Optimum Result™ sont spécialement conçues pour les électrodes sélectives d'ions de la série Ionplus™
Informations de commande :
- Conditionnement en lot de cinq bouteilles de 2 oz. (5 x 60 mL), sauf n° de réf. 951209, 951202 et 950202 conditionnées en un seul emballage de 2 oz. (60 mL) et n° de réf. 954602 qui l'est en un flacon de 50 ml (1,6 oz).
Remarque :
la référence du produit ci-dessous a été modifiée suite à une mise à jour récente du système :
Ancienne référence : 900018
Nouvelle référence : 900018-WA
Veuillez utiliser la nouvelle référence lors d’une commande ou d’une demande de devis. Les nouvelle et ancienne références sont interchangeables dans les dossiers Certificat d’analyse et Fiche de données de sécurité (MSDS).
Spécification
Spécification
| Description | Remplissez Solution de sodium ISE , bouteilles 5 x 60ml |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes sélectives d’ions Thermo Scientific Orion |
| Type | Solution de remplissage pour électrode sélective d’ions |
| Quantité | 5 x 60mL |
Sécurité et traitement
- Sodium Reference Electrode Filling Solution 2M NH4Cl
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.