Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’électrodes ioniques spécifiques Orion™
Réalisez des mesures ioniques spécifiques correctes grâce à des réactifs et électrodes de haute qualité. Commandez facilement ! Tous les consommables dont vous avez besoin pour mesurer le fluorure ou l’ammoniac dans l’eau potable et les eaux usées sont disponibles avec un seul numéro de référence. De NOUVEAUX étalons de fluorure à 0,5 ppm et 5,0 ppm avec TISAB II sont disponibles pour l’analyse de fluorure à faible concentration.
Marque: Thermo Scientific™ 9609BNLSLN
704.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des mesures ioniques spécifiques rapides et précises grâce aux réactifs et électrodes ioniques spécifiques Thermo Scientific™ Orion™ de haute qualité.Commandez facilement !Nous proposons une gamme complète d’étalons de calibrage pour les électrodes sélectives d’ions, d’ajusteurs de force ionique, de réactifs et de solutions de remplissage pour vos besoins d’ionométrie.Tous les consommables dont vous avez besoin pour mesurer le fluorure ou l’ammoniac dans l’eau potable et les eaux usées sont disponibles avec un seul numéro de référence.De NOUVEAUX étalons de fluorure à 0,5 ppm et 5,0 ppm avec TISAB II sont disponibles pour l’analyse du fluorure à faible concentration.
- L’ISE combinée de fluorure Orion comporte la jonction Thermo™ Scientific™ Orion™ Sure-Flow™, qui permet de réaliser des mesures de fluorure extrêmement stables et précises tout en simplifiant l’entretien des électrodes.
- Les étalons de fluorure 0,5, 1,0, 2,0, 5,0 et 10,0 ppm sont pré-mélangés avec un ajusteur de force ionique totale pour votre confort. Sans nécessité de dilution ni d’ajout d’ajusteur de force ionique.
- Ajusteur de force ionique totale (TISAB II) inclus pour être ajouté aux échantillons
- Ce kit comprend l’ISE d’ammoniac à performances standard Orion (réf. 9512BNWP) et est idéal pour les mesures de concentrations moyennes à élevées d’ammoniac.
- L’ajusteur de force ionique (ISA) (réf. 951211) inclus dans le kit est formulé pour les échantillons contenant des ions métalliques. De plus, il contient un colorant bleu indicateur de pH pour savoir si le pH est correct pour l’analyse.
- Ce kit comprend l’ISE d’ammoniac à performances standard Orion (réf. 9512BNWP) et est idéal pour les mesures de concentrations moyennes à élevées d’ammoniac.
- L’ajusteur de force ionique (ISA) (réf. 951211) inclus dans le kit est formulé pour les échantillons contenant des ions métalliques. De plus, il contient un colorant bleu indicateur de pH pour savoir si le pH est correct pour l’analyse.
Spécification
Analyse du fluorure | |
Kit de réactif et d’électrode sélective d’ions fluorures de faible niveau | |
14mm | |
Sol. de remplissage A à résultats optimaux réf. 90061 | |
Sure-Flow | |
39,40 in | |
1m | |
PLAGES : 1 x 10E-6 M à saturé | |
Électrode, standards, ISA | |
9609BNWP | |
0 à 80°C | |
Instrument de mesure d’ISE | |
Kit d’ISE combinée et de réactif |
BNC étanche | |
0,55 in | |
17mm | |
9609BNWP | |
4,75 in | |
110mm | |
Époxy | |
32-180°F | |
Culot | |
ISE Fluorure | |
Kit | |
25°C |