Learn More
Thermo Scientific™ Membrane ISE de détection des gaz Orion™, pour électrode ammoniac haute performance
Les électrodes de détection des gaz Thermo Scientific Orion proposent des membranes en vrac ou pré-assemblées pour une simplicité d'utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 951205
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Les électrodes de détection des gaz Thermo Scientific Orion proposent des membranes en vrac ou pré-assemblées pour une simplicité d'utilisation.
Les membranes fraîches offrent une performance optimale avec des électrodes sélectives aux ions de détection des gaz. Les électrodes pour ammoniac requièrent différentes membranes en cas d'utilisation d'électrodes étalons ou d'électrodes haute performance pour ammoniac
Spécification
Membrane ISE de détection des gaz | |
Électrode d’ammoniac standard 9512BNWP, 9512 | |
Membrane ISE de détection des gaz |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.